Merck
57621
レオダイン®インジェクタ
Rheodyne 7725i
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥228,000
¥228,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
レオダイン®インジェクタ, Rheodyne 7725i
description
internal position sensing switch
feature
manual
number of ports 6
positions 2
manufacturer/tradename
Rheodyne 7725i
parameter
7000 psi max. pressure
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
57620-U57950-U57463
Rheodyne® Injector Rheodyne 7725i
57621
Rheodyne® Injector
Rheodyne® Injector Rheodyne 7725
57620-U
Rheodyne® Injector
description
internal position sensing switch
description
manual with MBB
description
manual, dispersion injector
description
-
feature
manual
feature
number of ports 6, positions 2
feature
number of ports 6, positions 2
feature
manual, number of ports 6, positions 2
manufacturer/tradename
Rheodyne 7725i
manufacturer/tradename
Rheodyne 7725
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
parameter
7000 psi max. pressure
parameter
7000 psi max. pressure
parameter
7000 psi max. pressure (490 bar)
parameter
-
General description
Rheodyne® Injectorモデルはステンレス鋼バージョンで、6ポートのサンプル注入バルブで構成されており、バルブの前面にある内蔵型のニードルポートの中を通ってサンプルがロードされます。
Other Notes
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.