Merck
57627
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 100 μL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥10,100
¥10,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Sample Loop for Model 7725 Injector, volume 100 μL
volume
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
General description
Sample loop for model 7725 injector (volume 100 μL) is best suited for advanced fluid-handling solutions for broad range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It is useful in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.