安全性情報
57630
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
物質
stainless steel sample loop and fittings
メーカー/製品名
Rheodyne 7755-027
容量
1 mL
適合性
for use with Rheodyne 7725 and 7725i injector
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sample loop for model 7725 injector is designed for advanced fluid-handling solutions for a wide range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be used in high performance liquid chromatographic systems and is quite accurate and precise in injecting 1μL-5 mL concentration of samples.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。