Yes, this product is a1 mL sample loop for the Rheodyne 9010, 8125, and 9725 injectors.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥17,200 |
この商品について
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| O.D. 1.6 mm , 1/16 in. | O.D. 1.6 mm , 1/16 in. | O.D. 1.6 mm , 1/16 in. | O.D. 1.6 mm , 1/16 in. |
| material PEEK | material PEEK | material PEEK | material PEEK |
| volume 1 mL | volume 5 μL | volume 5 mL | volume 10 μL |
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 1537003-200MG | 04061838741073 |
| P1600000 | 04061834355847 |
| 57647 | 04061833480892 |