スキップする
57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥23,900
この商品について
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
¥23,900
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
PEEK , PEEK sample loop
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
volume
2 mL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
576405764957641
material
PEEK , PEEK sample loop
material
PEEK
material
PEEK
material
PEEK
O.D.
1/16 in. , 1.6 mm
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
volume
2 mL
volume
5 μL
volume
5 mL
volume
10 μL
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)