Merck
57692
RheFlex® PEEKフィッティング
Ferrule pack, 1/16 in. tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
包装
pkg of 5 ea
適合性
1/16 in. tubing
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
PEEK (polyetheretherketone) fingertight fittings (ferrule pack) are convenient, inert, and biocompatible. Use these fittings with 1/16 in. O.D. PEEK, stainless steel, titanium, Tefzel, or PTFE tubing. PEEK fittings are compatible with all HPLC solvents (avoid concentrated sulfuric and nitric acids), and can be used at temperatures up to 150° C. Unlike stainless steel ferrules, PEEK ferrules do not permanently lock into place on the tubing. This allows the interchanging of fittings with tubing and columns, from manufacturer to manufacturer (e.g. from Agilent to Waters), and still form a zero dead volume, leak-free connection.
特徴および利点
Rheodyneバルブ用5000 psi(350 kg/cm²))以下で使用してください。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Supelco PEEKフィッティング One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Z227250
Supelco PEEKフィッティング
vibrant-m
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
テクニカルサービス連絡先