スキップする
57950-U
Rheodyne® Model 8125 Low Dispersion Injector
別名:
Low Dispersion HPLC Injector
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥266,000
この商品について
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
SB.51
eCl@ss:
32070500
¥266,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
manual, dispersion injector
feature
number of ports 6, positions 2
parameter
7000 psi max. pressure (490 bar)
General description
Inject as little as 0.1 μL of sample with high accuracy and zero waste. Small diameter flow channels in a low-dispersion version of the popular Model 7125 injector. Excellent for use with narrow bore columns (1-3 mm I.D.), but also well suited for larger diameter columns. Resolution is most improved with relatively unretained low peaks, the peaks most affected by extra-column effects.
Additional features include:
  • Built-in zero-holdup needle port
  • Built-in position switch to signal injection
  • Long rotor seal lifetime -- make up to 30,000 injections before replacing seal (Vespel)
  • User-adjustable to 7000 psi (490 kg/cm2)
  • Easy-to-service flat-face rotor design
Supplied with a 5 μL sample loop, fittings for all ports, 22-gauge luer hub needles, needle port cleaner, two vent tubes, wrenches, mounting screws and instructions. Order additional sample loops separately.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
544325882757621
Rheodyne® Injector Rheodyne 7725i
57621
Rheodyne® Injector
parameter
7000 psi max. pressure (490 bar)
parameter
5000 psi max. pressure
parameter
-
parameter
7000 psi max. pressure
feature
number of ports 6, positions 2
feature
manual, number of ports 6, positions 2
feature
number of ports 6, positions 2
feature
manual, number of ports 6, positions 2
description
manual, dispersion injector
description
-
description
-
description
internal position sensing switch
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
57950-U04061833518243