スキップする
58066
PTFE Gaskets
pk of 10 ea
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 ea
カートの在庫状況を確認する
¥5,210
この商品について
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Packaging:
pk of 10 ea
¥5,210
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pk of 10 ea
General description
PTFE gaskets have been used for the headspace-gas chromatographic analysis of volatile organic compounds such as toluene and its effects on exposure to immune cells.
PTFE gaskets are replacement filter parts for use with Supelco mobile phase filtration apparatus.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
XX1002535XX1009010YY3009054
PTFE Gaskets pk of 10 ea
58066
PTFE Gaskets
packaging
pk of 10 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)