584578-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Column
column L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
別名:
Ascentis Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
代理店/方法
suitable for USP L1
特徴
endcapped
標識化の程度
5.6% Carbon loading
アプリケーション
HPLC: suitable
カラムL × 内径
3 cm × 4.6 mm
マトリックス
Fused-Core® silica particle platform
マトリックス活性基
AQ-C18, polar modified bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
表面積
90 m2/g
使用pH範囲
2 - 9
関連するカテゴリー
詳細
Ascentis® Express AQ-C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.6 μm thick porous shell and the small overall particle size of 5 μm. The AQ-C18 is a C18 bonded phase prepared using a proprietary procedure that incorporates a small amount of polar silane which makes the phase resistant to dewetting. This resistance to dewetting allows the users of the AQ-C18 phase to run highly-aqueous (up to 100%) mobile phases. The modified C18 phase exhibits similar retention to Ascentis® Express C18 with a different selectivity, adding a valuable alternative for resolving difficult separations. The AQ-C18 is a reversed-phase packing that can be used for basic, acidic, and neutral compounds.
アナリシスノート
The target analytes include acids, bases, and polar analytes.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。