Merck
58694-U
FEPチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
パラメーター
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For connecting pump to reservoirs. Use 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D. tubing with most pumps, 0.15 in. O.D. × 0.118 in. I.D. tubing with Waters pumps. 10 ft./3 m length.
PTFE FEP tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
54994
PEEK製チューブ
PTFE製チューブ tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE製チューブ