Merck
64803-U
Separatory Funnel
glass stopcock plug
, size 250 mL
別名:
SEPARATORY FUNNEL 250ML W/GLASS STOPCOCK, EA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥18,900
¥18,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41121809
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
size
22 (stopper), 4 (stopcock)
size
250 mL
application(s)
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
64805-U64806Z117420
Separatory Funnel glass stopcock plug, size 250 mL
Supelco
64803-U
Separatory Funnel
Separatory Funnel PTFE stopcock, size 250 mL
Supelco
64805-U
Separatory Funnel
Separatory Funnel PTFE stopcock, size 2000 mL
Supelco
64806
Separatory Funnel
size
22 (stopper)
size
22 (stopper), 4 (stopcock)
size
38 (stopper), 6 (stopcock)
size
-
size
250 mL
size
250 mL
size
2000 mL
size
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
General description
Squibb-type, with glass or PTFE stopcock plug.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)