Merck
854190
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,780
¥3,780
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,780
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥3,780
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. They are available in various sizes, although 2 mL vials are more commonly used. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials (volume 4 mL, clear glass) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Vials, screw top (4mL) are mainly used to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)