Merck
854984
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening), pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 1000 ea
セプタム厚
1.3 mm
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)