CRM40752
Supelco
3-Carene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
別名:
delta-3-Carene solution
CAS番号:
NACRES:
NA.24
品質水準
300
グレード
certified reference material
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
アプリケーション
gas chromatography (GC): suitable
主な業界
Food and Beverages
Pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
InChI key
BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
RIDADR
UN1230 - class 3 - PG 2 - Methanol, solution
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。