スキップする
CRM47933
EPA 502/524 Volatiles Organic Calibration Mix A (without gases)
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
別名:
EPA 502/524 Volatiles Organic Calibration Mix (without gases)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
77101502
製品CRM47933は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
agency
EPA 502, EPA 524
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
  • Benzene
  • Bromobenzene
  • Bromochloromethane
  • Bromodichloromethane
  • Bromoform
  • Butylbenzene
  • sec-Butylbenzene
  • tert-Butylbenzene
  • Carbon tetrachloride
  • Chlorobenzene
  • Chloroform
  • 2-Chlorotoluene
  • 4-Chlorotoluene
  • Dibromochloromethane
  • 1,2-Dibromo-3-chloropropane
  • 1,2-Dibromoethane
  • Dibromomethane
  • 1,2-Dichlorobenzene
  • 1,3-Dichlorobenzene
  • 1,4-Dichlorobenzene
  • 1,1-Dichloroethane
  • 1,2-Dichloroethane
  • 1,1-Dichloroethylene
  • cis-1,2-Dichloroethylene
  • trans-1,2-Dichloroethylene
  • Dichloromethane
  • 1,2-Dichloropropane
  • 1,3-Dichloropropane
  • 2,2-Dichloropropane
  • 1,1-Dichloro-1-propene
  • cis-1,3-Dichloropropene
  • trans-1,3-Dichloropropene
  • Ethylbenzene
  • Hexachloro-1,3-butadiene
  • Cumene
  • p-Isopropyltoluene
  • Naphthalene
  • Propylbenzene
  • Styrene
  • 1,1,1,2-Tetrachloroethane
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
  • Tetrachloroethylene
  • Toluene
  • 1,2,3-Trichlorobenzene
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
  • 1,1,1-Trichloroethane
  • 1,1,2-Trichloroethane
  • Trichloroethylene
  • 1,2,3-Trichloropropane
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
  • 1,3,5-Trimethylbenzene
  • m-Xylene
  • o-Xylene
  • p-Xylene
すべて表示 (54)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 2
flash_point_f
closed cup
flash_point_c
closed cup
適用法令
Deleterious substance
pdsc
Group 4: Flammable liquids + Alcohols + Hazardous rank II
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
CRM47933:
jan
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
CRM4793304061836961893