安全性情報
FAP88659
Nutritional elements in infant formula
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
グレード
reference material
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Calcium (Ca), Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Phosphorous (P), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Dairy products and eggs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FAP88659-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)