Merck
MSCAL6
Supelco
MSCAL6 ProteoMass LTQ/FT-ハイブリッドESI、陰イオンモードキャリブレーションミックス
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NA.24
製品種目
ProteoMass
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 × 10 mL
保管条件
protect from light
濃度
(varied conc.)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
フォーマット
multi-component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The ProteoMass ESI Calibration Kit for LTQ based Hybrids, Negative Ion Mode Calibration Solution, enables calibration of Thermo Scientific hybrid instruments equipped with ESI source in negative ion mode. It covers a mass range of m/z 265 to m/z 1880, and is therefore usable for calibrations between m/z 50 and 2000.
特徴および利点
Discover the Advantages for Yourself!
  • Ready-to-use
  • Developed and qualified specifically for use with the LTQ based Thermo Scientific hybrid instruments (LTQ FT®, LTQ FT Ultra®, and LTQ Orbitrap series) with ESI source and Thermo Scientific Exactive
  • Conveniently packaged, freeing you from time-consuming mixing and dilution steps, allowing you to focus on acquisition of quality data
法的情報
LTQ FT is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
LTQ FT ULTRA is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
LTQ Orbitrap is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.1 °F - closed cup
引火点(℃)
5.6 °C - closed cup
適用法令
PDSCL
劇物
FSL
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
ISHL Indicated Name
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ISHL Notified Names
名称等を通知すべき危険物及び有害物
JAN Code
MSCAL6-1EA:4.548173298658E12
MSCAL6-10EA:4.548173298641E12
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先