Merck
1554603
USP
プラジクアンテル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(シクロヘキシルカルボニル)-1,2,3,6,7-11b-ヘキサヒドロ-4H-ピラジノ[2,1-aイソキノリン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥41,440
¥41,440
単価¥59,200割引30%
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥41,440
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O2
CAS Number:
分子量:
312.41
Beilstein:
761557
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥41,440
単価¥59,200割引30%
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
praziquantel
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
InChI Key
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P267000046648PHR1391
プラジクアンテル United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1554603
プラジクアンテル
プラジクアンテル VETRANAL®, analytical standard
46648
プラジクアンテル
プラジクアンテル Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1391
プラジクアンテル
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
praziquantel
API family
praziquantel
API family
-
API family
praziquantel
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Praziquantel USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Praziquantel Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1554603-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)