Merck
HPLCカラム
緑色の台の上に、さまざまなSupelco<sup>®</sup>のHPLCおよびUHPLCカラムが散らばっている様子。これらのカラムは円筒形で金属仕上げが施され、両端に継手が取り付けられており、さまざまな分析ニーズに対応するクロマトグラフィーカラム技術のラインナップを表しています。サイズはさまざまで、仕様や型番を示すラベルが貼られているものもあります。
Supelco®のHPLCおよびUHPLCカラムは、高速U/HPLC、LC-MS、生体高分子の分離といった今日のニーズに応えるだけでなく、さまざまな業界における薬典や規制機関の規定に準拠した分析法にも対応しています。Supelco®のHPLC製品には、Fused-Core®粒子技術モノリシックシリカ、および超高純度シリカを含む完全多孔質粒子を採用したものが用意されています。 さらに、高いpH安定性を求める用途向けに、多孔質グラファイトカーボン(PGC)粒子や高分子粒子もご用意しています。
多孔質黒鉛炭素(PGC)粒子
Supel™ Carbon LCカラムのような多孔質黒鉛系炭素(PGC)カラムは、シリカ粒子充填カラムでは得られない独自のクロマトグラフィー特性を提供します。全pH範囲での使用が可能であるだけでなく、高温(200 °C以上)での使用も可能であり、クロマトグラファーに新たな可能性を切り開きます。
表面多孔質シリカ粒子(SPP)/Fused Core® テクノロジー
表面多孔性シリカカラムは、同じサイズの完全多孔性粒子よりも高い速度と効率を実現します。Ascentis® ExpressBIOshell™などのFused-Core® HPLCカラムは、あらゆるHPLCシステムを、最高の速度と性能を備えた高速HPLCの主力機器へと変えることができます。
モノリシックシリカ
  • Chromolith® HPLCカラムなどのモノリシックシリカ系HPLCカラムは、極めて低いカラム背圧で高速分離を実現し、高いマトリックス耐性と長いカラム寿命を兼ね備えているため、マトリックスが豊富な試料のハイスループットかつコスト効率の高い分析に最適な製品です。
  • Chromolith® HPLCカラムは、2 µmのマクロ細孔と13 nmのメソ細孔を持つ二峰性細孔構造を持つモノリシックシリカから作られています。この構造により、カラムにはさまざまな重要な利点があります。
  • Chromolith® WPカラムは、高純度の多孔質シリカからなる単一の連続ロッドで構成された、広孔径(300 Å)のモノリシックシリカカラムです。これらのカラムは、従来のカラムと比較して、より長い寿命にわたって安定した性能を発揮し、大きな可能性を示しています。さまざまなRP相に加え、顧客固有の改変を可能にするプロテインAアフィニティカラムやエポキシカラムもご用意しています。
完全多孔質シリカ粒子(FPP)タイプB(高純度シリカ)
  • Purospher® STAR HPLCおよびUHPLCカラムは、塩基性、中性、および金属キレート化試料のピークテーリングのない分離に最適です。その優れた性能と安定性により、pH安定性が向上し、メソッド開発において最大限の柔軟性を実現します。
  • Discovery® HPLCカラムは、生体分子や低分子の分析に効率的です。これらのカラムは極性および非極性の結合構造を持ち、LC-MS用途向けに独自の保持性、選択性、およびブリードのない特性を備えています。
  • Ascentis®結合相は、幅広い選択性を備えています。タイプBシリカにより、カラムは不活性で安定性が高く、再現性に優れています。シリカの表面積が大きいため、分取クロマトグラフィーにおける高い負荷容量に適しています。
  • SeQuant® HILIC HPLCカラム(親水性相互作用液体クロマトグラフィー)は、高密度に結合された双性イオン性官能基を有しています。これらのHILICカラムは、さまざまな長さ、粒子径、細孔寸法で提供されており、卓越した再現性と堅牢性を発揮します。
  • Sepax® HPLCカラムは、主にペプチドおよびタンパク質の分析に利用される、高多孔性のシリカ系カラムです。
完全多孔質シリカ粒子(FPP)タイプA(従来型シリカ)
  • Supelcosil® シリカ系 HPLC カラムシリーズは、幅広い結合相化学構造を備え、粒子径やカラム構成はマイクロボアから分取スケールまで多岐にわたります。これらのカラムは、極性、非極性、および荷電分析物に対して優れた効率を発揮します。
  • LiChrospher® および Superspher® HPLC カラムは、汎用性が高く信頼性にも優れており、数千もの確立された HPLC メソッドでその性能が実証されています。
  • LiChrosorb® HPLCカラムは、分析用スケールの5 µmから生産用スケール向けの大型粒子に至るまで、不規則な形状のシリカ粒子で充填されています。
  • TSKgel® HPLCおよびUHPLCカラムは、ゲル濾過、ゲル浸透、イオン交換、逆相、疎水性相互作用、親水性相互作用、およびアフィニティークロマトグラフィーに対応しています。(米国および欧州でのみ販売)
完全多孔性高分子粒子
  • apHera™ 逆相およびアミノHPLCカラムは、pH 2~12の範囲で安定しており、アルカリ溶液による洗浄が可能です。これらは、ペプチド、低分子タンパク質、炭水化物、極性医薬品、および有機酸の分析に最適です。
  • Supelcogel® HPLCカラムは、ポリスチレン-ジビニルベンゼン共重合体(PS-DVB)を充填しており、化学的に安定しています。2種類のPS-DVB共重合体(架橋率6%および8%)により、試料の分離性能が最大化されます。
  • Hamilton Polymeric逆相HPLCカラムは、極めて不活性で、効率的かつ耐久性に優れ、高い機械的および熱的安定性を備えています。
  • TSKgel® HPLCおよびUHPLCカラムは、タンパク質、ペプチド、その他の生体分子の分離に使用できます。異なる細孔径を持つシリカおよびメタクリレート粒子を含むこれらのカラムは、幅広い分子量の分析対象物質に対応可能です。(米国および欧州でのみ販売)
キラルHPLCカラム
当社は、様々な用途に対応する幅広いキラルHPLCカラムを取り揃えています。
関連リソース
1 / 6 ページ
チュートリアル
HPLCカラムやカートリッジを、適切なプレカラム、ホルダー、ガードカートリッジと接続する方法について学びましょう。
*東ソー・バイオサイエンスのカラムは、以下の国で販売されています:
アルバニア
アンドラ
アルゼンチン
アルメニア
オーストリア
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アルジェリア
アルバニア
アルメニア
アゼルバイジャン
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
ブルガリア
バーレーン
ベラルーシ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブルキナファソ
カナダ
チリ
コロンビア
コスタリカ
クロアチア
キューバ ドミニカ共和国
キプロス
チェコ
カメルーン
中央アフリカ共和国
チャド
コンゴ
コンゴ民主共和国
クロアチア
デンマーク
ジブチ
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
エリトリア
エチオピア
エストニア
フィンランド
フランス
フランス領ギアナ
ジョージア
ドイツ
ギリシャ
ガボン
ジョージア
ガーナ
グアテマラ
ガイアナ
ハイチ
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
イラク
イスラエル
カザフスタン
コソボ
カザフスタン
ケニア
コソボ
クウェート
キルギス
レバノン
リビア
ラトビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マルタ
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
モルドバ
モナコ
モンテネグロ
モルダヴィア
モンゴル
モロッコ
モザンビーク
ニカラグア
ナイジェリア
オランダ
北マケドニア (旧マケドニア)
ノルウェー
オマーン
パナマ
パラグアイ
ペルー
ポーランド
ポルトガル
プエルトリコ
カタール
ロシア
ルワンダ
ルーマニア
ロシア
サンマリノ
セルビア
スロバキア
スロベニア
スペイン
スウェーデン
スイス
サウジアラビア
セネガル
セルビア
セルビア・モンテネグロ
南アフリカ
スリナム
タジキスタン
タンザニア
トーゴ
チュニジア
トルコ
ウクライナ
ウルグアイ
トルクメニスタン
イギリス (UK)
アメリカ合衆国 ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
ウズベキスタン
バチカン市国
ベネズエラ
イエメン
ザンビア
ジンバブエ
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。