Merck
ホーム製品分析化学測光・迅速化学分析比色分析・滴定分析検査キット
比色分析・滴定分析検査キット
カラーディスクコンパレータと、白色のラベルが前面に貼られた複数の黒色のボトルに入った試薬とサンプル。
水質検査はすべての人の健康にとって重要です。廃水、工業用水、地下水および地表水、海水、飲料水またはボトル入りの水、スイミングプール、ボイラー、および冷却器はすべて、法律に従って定期的に検査される必要があります。私たちは、高濃度から中濃度、低濃度まで迅速かつ正確に検査できるカラーカード、ディスク、または容器を使用したキットを提供しています。特別なトレーニングは必要ありません。指示に従うだけです。シンプルですが、迅速な視覚テストにより優れた結果が得られます。
視覚テストとアクセサリにより、pH、アンモニウム、生物学的酸素要求量(BOD)、炭酸塩、全硬度と残留硬度、硝酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、酸素など、水分析のすべての主要パラメータをその場で迅速かつ正確に測定できます。私たちのキットは安定性が高く、15~25℃で最長3年間保存できます。簡単に水質をチェックできます。MQuant®比色分析・滴定分析ソリューションにより、認可値内またはしきい値以下に保ちます。
製品
1~20/119を表示
表示を変更する
1~20/119を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/119を表示しました。
関連資料
高~中濃度用カラーディスクコンパレータテスト
高~中濃度用カラーディスクコンパレータテスト
高~中濃度用MQuant®カラーディスクコンパレータテストキットは、光透過率の原理とサンプルブランクに基づき、混濁した水やわずかに着色した水のサンプルでも、さらに調製することなく分析できます。10段階のカラーディスクコンパレータは、耐久性に優れたプラスチック製で、湿気や水気の多い環境の産業分野の現場でも手軽に使用できます。私たちのカラーディスクコンパレータテスト製品群は、地下水や地表水、飲料水、飲料、工業用水、ボイラー水、廃水などの検査に適しています。
中濃度用滴定・比色分析法およびテスト
中濃度用滴定・比色分析法およびテスト
中濃度用MQuant®比色分析・滴定分析検査キットの製品群は、滴定分析検査と比色分析検査の2つで構成されています。滴定分析検査では、色が変わるまでサンプルを滴下し、終点までに滴下した滴下数を数えるか、検査項目の濃度を測定するピペットの目盛りから値を読み取ります。比色分析検査では、サンプルに試薬を添加すると発色反応が起こります。濃度は、カラーリファレンスの色値と色を合わせることによって判定します。MQuant®比色分析・滴定分析検査キットは、水産養殖、陸水学、環境検査、および学校の授業でも、主に水の分析に使用されています。
超低~中濃度用カラーカードコンパレータテスト
カラーカードコンパレータテストは、カラースケールを介したサンプルの反応色とブランクサンプルとの比較に基づいています。この方法では、ppbレベルまでの濃度を測定できます。MQuant®コンパレータの大きな経路長と特殊な構造設計により、このような特に高い測定感度を実現しています。超低~中濃度用MQuant®カラーカードコンパレータシステムは、飲料水、地下水、清浄なミネラルウォーターの検査や、水の生産分野などに利用されています。
水分析用コンパクトラボラトリー
水分析用コンパクトラボラトリー
水分析用MQuant®コンパクトラボラトリーでは、貯留水や河川などの地表水のすべての主要なパラメーターを素早く測定し、迅速かつ簡便な検査方法で現在の水質を正確に評価することができます。pH測定、アンモニウム含有量、生物学的酸素要求量(BOD)、炭酸塩硬度、総硬度、残留硬度、硝酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、酸素含有量などのパラメーターは、MQuant®コンパクトラボラトリーを使用して測定できます。1つのキットに最も重要な検査が含まれており、各パラメーターには詰め替えパックが用意されています。