Merck
ホーム製品細胞培養・細胞解析細胞培養サプリメント・試薬
細胞培養サプリメント・試薬
ラボにおいて、スタンドに立っているいくつかの試験管から1つを選んでいる、手袋をはめた手の画像。各試験管には、透明な液体に浸っている緑色の植物の茎が入っていることから、植物試験または実験であると考えられる。
十分な細胞増殖の保証は、お客様の細胞株に適した培地組成など、多くの培養条件に左右されます。細胞増殖をサポートするため、基本または複合培地を精製したり、アミノ酸、ビタミン、脂質、抗生物質、血清などの添加剤で強化したりすることができます。メルクの細胞培養用の添加剤や試薬は、優れたカスタマーサービスや品質へのこだわりによって支えられています。    
この画像は3D分子モデルで、原子を示す黒と赤の球が化学結合を表す棒でつながれている。黒い球のほうが小さく、炭素原子を表し、赤い球は酸素原子を表しており、有機化合物であることを示している。
糖類
メルクの幅広い高純度の糖類製品は、細胞培地添加剤、糖鎖および糖複合体合成のビルディング・ブロックとして広く利用されています。 
アミノ酸
お客様の研究ニーズにお応えするため、代謝経路やタンパク質構造に重要な高純度のアミノ酸およびアミノ酸誘導体を幅広く提供しています。
DNA複製を示す鮮やかな画像。酵素が鎖の分離を助けているDNA分子が解かれている様子を示している。
その他のカテゴリー
黒い背景に対して、紫色の球状の構造のクラスターを示した画像。立体的に見えるように中心から照らされている。
抗生物質
遺伝子マーカー選定や細胞生物学研究向けに、病原体やその他の細胞株による細胞培養液のコンタミネーションを防ぐための抗生物質を幅広く提供しています。
対象製品を見る
ラボで先端機器・機械を操作している研究者の画像。
FBS
ウシ胎児血清(FBS、別名FCS)は、哺乳類細胞の培養において最も重要な添加剤のひとつです。記載された要件とアプリケーションの特異性に基づいて、FBSグレードをお選びください。 
対象製品はこちら
ラボで複数のバイアルの入ったトレー上でバイアルを扱う研究者の手の画像。
細胞凍結試薬
超低温で保存中の細胞を保護するために設計された試薬を選んで、貴重な細胞株のストックを守りましょう。私たちのDMSOセレクションはアプリケーション試験済みです。すぐに使える細胞凍結培地はDMSOフリーと各種DMSO濃度の製品を取り揃えています。
対象製品はこちら
この画像は、鮮やかな色調のピンク、オレンジ、黄色で描かれた分子クラスターからなるY字型の分子構造を示している。
アルブミン・輸送タンパク質
アルブミンは、in vitroにおいて、さまざまな重要小分子やタンパク質を結合、捕捉および安定化するために添加されます。私たちは、細胞培養、タンパク質定量および抗体関連試験を含むさまざまなアプリケーション用のウシおよびヒトの血清アルブミンおよび輸送タンパク質を取り揃えています。
対象製品はこちら
ピペットを用いて、キャップを外した小さなガラス容器に、透明な液体を1滴入れる場合の、正確な科学的手順を表している画像。
ヒト血清
ヒト細胞を培養するために用いられるヒト血清は、血漿由来AB型ヒト血清、凝固全血由来AB型ヒト血清、非働化済み製品および補体除去製品を取り揃えています。
対象製品はこちら
細胞を比較した顕微鏡画像で、左の画像は小型の不整形細胞の密なクラスター、右の画像はより大きく、より明瞭な細胞のまばらな分布を示している。
細胞分散試薬
トリプシンやコラゲナーゼなどの酵素は、2次培養や実験において、接着細胞や固形組織を剥離するのに欠かせません。組換えトリプシンEDTA含有溶液および非酵素性溶液は、幅広い培養アプリケーションのための安定性が高く、穏やかな選択肢です。 
対象製品はこちら
この画像は、遺伝コードを鮮やかに示した円形チャートで、色付きの各セクションに分けられ、それぞれのセクションはヌクレオチド基の組み合わせ(A、U、G、C)を表している。
細胞培養用添加剤
組成の明らかな培地に細胞培養用添加剤を用いてカスタマイズし、無血清培地が求められる特定のアプリケーションに対応します。私たちの細胞培養グレードの添加剤には、ITSサプリメント、アミノ酸、ビタミン、抗生物質ならびにハイブリドーマおよび昆虫細胞の培養試験済み試薬が含まれます。
対象製品はこちら
教育用に、細胞プロセスにおける「PLCy」、「RAS」および「RAF1」などの標識分子と細胞内の相互作用および反応の経路を示したカラフルな模式図。
成長因子・サイトカイン
サイトカインおよび成長因子は、特に無血清培地、アニマルフリー培地または合成培地が必要な場合に必須の細胞培養培地の成分です。増殖、分化、血管形成などの研究用の高純度の組換え成長因子およびサイトカインを数百種類にわたって取り揃えています。 
対象製品はこちら
ラボにおいて、スタンドに立っているいくつかの試験管から1つを選んでいる、手袋をはめた手の画像。各試験管には、透明な液体に浸っている緑色の植物の茎が入っていることから、植物試験または実験であると考えられる。
植物培養試薬
植物組織培養用試薬には、ゲル化剤、植物成長調節因子、オーキシン、サイトカイニンならびにその他、培養植物細胞および組織の成長と分化を支持するための添加剤があります。
対象製品はこちら
この画像は、赤い液体が入った白いキャップ付きの透明のプラスチックボトルで、「ウシ胎児血清」と書かれている。
血清
FBS、その他ウシ血清、ヒト血清およびさまざまな動物由来血清を含む細胞培養用血清は、原産国証明付きで、厳格な汚染物質スクリーニングと培養性能検査により品質管理されています。 
対象製品はこちら
紫色の背景に対して青色の細胞と黄色の線維状の構造物が広がっている顕微鏡画像。
接着因子
細胞外マトリックス(ECM)を模倣した接着因子は、培養細胞に生理学的成長と挙動を促進する重要な合図として作用します。豊富な生物学的ポリマーおよび合成ポリマーから、細胞の培養条件を改善するためのポリマーをお選びください。
対象製品はこちら
研究者がラボで新鮮な野菜を顕微鏡下で慎重に調べている様子を示す画像。
ビタミン類
生体中の細胞の機能、増殖、再生の研究で必要となるビタミン群の幅広いポートフォリオを提供しています。また、栄養、健康、疾病においてビタミンが果たす役割の研究においても必要となります。
対象製品はこちら
複雑な化学構造を示すモノクロ画像。複数の環や鎖がお互いにつながっており、酸素、水素、フッ素、炭素などの原子がはっきりと表示されている。
ホルモン
一部のホルモンは、細胞の増殖促進作用を有しています。基本的な、細胞培養グレードのホルモン添加剤には、デキサメタゾン、エリスロポエチン、β-エストラジオール、グルカゴン、ヒドロコルチゾン、インスリン、プロゲステロンおよびプロスタグランジンE1 & E2が含まれます。
対象製品はこちら
白いラベルが貼られた4本のアンバーガラスボトルを示す画像。各ボトルにはin vitro診断用の化学溶液が入っており、「Rx Only」と表示されている。
(その他)血清
FBSは細胞培養に使用される最も一般的な血清ですが、成ウシ・新生仔ウシ血清および他の動物種の血清も代替物として細胞培養において添加されます。
対象製品はこちら
製品の購入
carbohydrates (677)
amino acids (628)
antibiotics (364)
growth factors (354)
peptides (238)
vitamins (191)
cell culture | mammalian (819)
cell culture | plant (161)
HPLC (117)
ligand binding assay (88)
cell culture | insect (42)
ELISA (40)
ヒト (353)
合成品 (329)
bovine (135)
マウス (101)
ラット (45)
植物 (41)
関連性で並べ替え
1~20/3139を表示
表示を変更する
1~20/3139を表示
ジメチルスルホキシド
D2650
ジメチルスルホキシド
Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
ラミニン EHS肉腫基底膜由来
L2020
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 0.2 μm filtered, liquid, 1-2 mg/mL, suitable for cell culture
ジメチルスルホキシド
D2438
ジメチルスルホキシド
sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
A7030
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
インスリン 溶液 ヒト
I9278
インスリン 溶液 ヒト
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
抗生物質-抗真菌剤溶液(100×)(安定化)
A5955
抗生物質-抗真菌剤溶液(100×)(安定化)
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
ジメチルスルホキシド
D2653
ジメチルスルホキシド
Hybri-Max, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
ウシ胎児血清
F7524
ウシ胎児血清
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
A9647
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
ペニシリン-ストレプトマイシン
P4333
ペニシリン-ストレプトマイシン
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
ウシ胎児血清
F4135
ウシ胎児血清
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for hybridoma
ヒト血清
H4522
ヒト血清
from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
トリプシン-EDTA 溶液
T4049
トリプシン-EDTA 溶液
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
ウシ胎児血清
F2442
ウシ胎児血清
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
スクロース
S0389
スクロース
Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
ポリ-<SC>L</SC>-リシン 溶液
P4707
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
アクターゼ 溶液
A6964
アクターゼ 溶液
sterile-filtered, suitable for cell culture
ポリ-<SC>L</SC>-オルニチン 溶液
P4957
Poly-ʟ-Ornithine
synthetic, mol wt 30,000-70,000, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
<SC>D</SC>-(+)-グルコース
G8270
D-(+)-グルコース
≥99.5% (GC)
グリシン
G7126
グリシン
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
1~20/3139を表示しました。