ホルモン
製品
インスリン 溶液 ヒト
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
デキサメタゾン
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
インスリン 溶液 ウシ膵臓由来
10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2, BioReagent, sterile-filtered, suitable for cell culture
インスリン ウシ膵臓由来
powder, BioReagent, suitable for cell culture
インスリン ヒト
recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
ヒドロコルチゾン
BioReagent, suitable for cell culture
Dexamethasone-Water Soluble
BioReagent, suitable for cell culture
インスリン ウシ膵臓由来
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
メラトニン
powder, ≥98% (TLC)
ヒドロコルチゾン 溶液
50 μM, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン ナトリウム塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
絨毛性ゴナドトロピン ヒト
lyophilized powder, vial of ~10,000 IU
β-エストラジオール
BioReagent, powder, suitable for cell culture
α-メラノサイト刺激ホルモン
≥97% (HPLC)
ヒドロコルチゾン
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
卵胞刺激ホルモン ヒト下垂体由来
~7,000 IU/mg (powder)
インスリン ウシ膵臓由来
≥25 USP units/mg (HPLC), powder
プロゲステロン
powder, BioReagent, suitable for cell culture
ヒトインスリン
recombinant, expressed in yeast, γ-irradiated, suitable for cell culture
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン
synthetic (organic), ≥95% (HPLC), Thyroid hormone, powder
細胞培養グレードのホルモン添加剤
- デキサメタゾン は、細胞培養において、アポトーシス、細胞のシグナル伝達経路、細胞の分化、および遺伝子発現を研究するために使用されます。
- エリスロポエチンは、赤血球系前駆細胞の増殖、分化および生存を促進します。
- β-エストラジオール は、細胞の分化と形質転換の研究に用いられます。β-エストラジオールは、乳がん細胞や卵母細胞の培養に用いられてきました。
- ペプチドホルモンであるグルカゴン は、一部の培養および動物モデル(例えば、マウスのグルカゴンへの反応を測定する)のアプリケーションにおいて、添加剤として用いられています。
- ヒドロコルチゾン は、上皮および内皮の接着細胞培養アプリケーションに使用される場合があります。
- ペプチドホルモンであるインスリン は、多くの哺乳類細胞の培養系において成長因子として用いられています。
- プロゲステロン は、上皮細胞の培養で成長促進ホルモンとして用いられています。
- 脂質ホルモンであるプロスタグランジン E1 と プロスタグランジン E2 は、一部の哺乳類細胞の培養アプリケーションで用いられています。
- 甲状腺で作られる 3,3',5'-トリヨード-L-チロニン (T3)とその前駆体の チロキシン (T4)ホルモンは、一部の細胞培養アプリケーションで添加剤として用いられています。