Millipore®滅菌フィルター
ろ過滅菌デバイスは、細胞培養培地、細胞培養試薬、緩衝液、生物学的サンプル、タンパク質サンプルなどの微生物汚染を清浄化および防止するために使用されます。これらのデバイスは、感受性が高く熱に不安定な生化学的成分を分解する可能性のあるオートクレーブに代わるものです。メルクでは、細胞培養、長期保存用試薬の調製、その他の用途に使用する小容量から大容量のMillipore®滅菌フィルターを提供しています。 小容量(1 ~ 200 mL)のろ過を行う研究者のお客様には、Millex® シリンジフィルターもご用意しています。
以下のような製品を提供しています。クリックしてサンプル量に最適なフィルターの詳細をご確認ください。
おもな製品カテゴリー
関連製品資料
- Brochure: Sterile Filtration You Can Trust
Millipore® is the brand of choice for sterile filters–for everything from media preparation for your cell culture, to sterilization of critical drug compounds.
- Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
- Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
- The Importance of Filtration in Ocean Water Research and Environmental Testing
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
- Flyer: Featured Stericup® Publications
Access this handy guide of recent application examples which utilized our Stericup® sterile filtration systems.
Steriflip®フィルター
50 mL遠心チューブに適合するSteriflip®フィルターは、サンプルチューブに直接繋げて使用するため、液体を移し替える必要がありません。サンプルの入った50 mLの遠心チューブを、デバイスに取り付けひっくり返して吸引することでフィルターろ過することができます。ろ液は接続している50 mLチューブに直接回収されます。3種類のメンブレンを取り揃えています。
- Millipore Express™ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、粘度の高い溶液でも高い流束が得られ、タンパク質吸着性も低い優れたメンブレン
- Durapore® PVDFメンブレンは、タンパク質吸着性が最も低く、アプリケーションのスケールアップに適している
- ナイロンメッシュメンブレンは、大きい粒子の除去に適している
Stericup®クイックリリース滅菌フィルター
高い信頼性が求められる培地およびバッファーのろ過滅菌において、Stericup®フィルターデバイスは世界中のラボの頼もしい味方です。Stericup®フィルターデバイスは、フィルター材質、孔径、ろ過容量の多彩なバリエーションにより、無菌性が重要な細胞培養やその他のアプリケーションのろ過滅菌におけるリーダーとなっています。次世代のStericup®クイックリリース吸引式ろ過デバイスは、革新的な人間工学に基づいたデザインを特徴とし、Millipore®メンブレンの信頼できる性能により重要な細胞培養を保護します。
- さまざまなアプリケーションに最適化されたフィルター材質と孔径を揃えた業界をリードするメンブレン
- 低タンパク質吸着性および少ない液体保持性により、重要なタンパク質や試薬の損失を最小化
- 幹細胞試験済みのMillipore Express™ PLUS PESフィルターは増殖用培地を安全に保護
Stericup® E のエコフレンドリーな滅菌フィルター
私たちのサステナビリティへの取り組みによって、無菌性を損なうことなく、環境にやさしいラボワークを手助けするフィルターデバイスのデザインが生まれました。Stericup® EおよびSteritop® Eフィルターは、市販の培地用ボトルに直接取り付けることが可能です。プラスチック製のフィルターファネルが不要になり、プラスチック廃棄物が最大48%削減されました。それに伴い、パッケージ、輸送、保管への影響も大幅に低減されました。
- 使い捨てプラスチックの減量
- 危険な廃棄物の削減
- ラボ保管スペースの拡大
Sterivex™フィルター
Sterivex™加圧ろ過ユニットを使用して、最大2,000 mLまでのろ過滅菌が可能です。3種類のメンブレンとさまざまな出口接続を選べるSterivex™フィルターは、ほぼすべての作業に適合し、実質的にどのような保存容器にもろ液を集めることができます。また、チューブポンプ、シリンジまたは加圧容器に接続して使用するため、移し替えやピペット操作によるサンプル汚染のリスクを排除できます。
- シリンジ、チューブポンプおよび加圧容器などさまざまな加圧デバイスに接続して使用できる
- さまざまなアプリケーションのニーズに合わせて、複数のメンブレンタイプを提供。最大2 Lまでのろ過が可能
- 高流束のフィルター滅菌用0.22 µm Millipore Express™ PESメンブレン
- タンパク吸着性が極めて低い、水溶液滅菌用の0.22 µm Durapore® PVDFメンブレン
- 水溶液の清澄化用途0.45 µm Durapore® PVDFメンブレン
Stericap™ボトルトップフィルター
Stericap™ユニバーサルボトルトップフィルターデバイスは、適合するボトル内へ迅速に吸引ろ過することができます。粘度の高い溶液でも目詰まりせずに効率よくろ過できるため、これらのフィルターは血清含有培地などに適しています。 Stericap™フィルターデバイスは、接続口内径が20~67 mmの吸引ろ過用ボトルまたはその他容器に適合し、汎用性に優れ、容量およびろ過流量が最大級のデバイスです。
- Millipore Express™ PLUS PESメンブレンは、タンパク質吸着性が低く、流束が非常に高いメンブレンである
- 直径20~67 mmの吸引ろ過用ボトルに適合し、汎用性が非常に優れている
- 大容量のため、ろ過ステップを削減できる
- Easy-flowコントロールボタンにより、吸引を止めずに、フィルターを別のボトルに簡単に移動できる
- 発熱性物質や細胞毒性物質に汚染されず、健康な細胞培養と重要なダウンストリームアプリケーションが可能
Steripak™フィルターユニット
Steripak™フィルターユニットは、血清添加の有無を問わず、大容量の組織培養培地を加圧ろ過するよう設計されています。これらのフィルターは、シングルユースでオートクレーブはできません。 Steripak™ユニットは、最大10 Lまたは20 Lまでろ過が可能な2種類のサイズを取り揃えています。両サイズとも、タンパク質吸着性が低く、高流束の0.22 µm Millipore Express™メンブレンが使用されています。ユニットは滅菌済みのため、ポンプや加圧容器へそのまま接続することができます。
- Millipore Express™ PLUS PESメンブレンは、タンパク質吸着性が低く、流束が非常に高いメンブレンである
- 大容量、高流束の加圧式ろ過デバイスにより、大容量のろ過滅菌にかかる時間を節約できる
- 10 Lおよび20 Lサイズは、最大レベルのラボスケールのろ過滅菌に適している
- エアーロックを防ぐため、手動のエアーベントが付属
- ボトルの開口部を清浄に保つため、フィリングベルが付属