MultiScreen®フィルタープレート
96ウェルおよび384ウェル仕様のMultiScreen®プレートは、多様な培地組成や溶媒との適合性を確保するため、さまざまな構成や多種多様なハウジング素材で提供されています。MultiScreen®ソリッドボトムプレートは、化学発光および蛍光スクリーニングアッセイ、試料調製・保存、ならびに8ウェルストリップ形式を含むELISA用に利用可能です。 フィルタープレートは、フローサイトメトリー、ELISpot、細胞遊走、浸潤、走化性、酵素および受容体リガンド結合、PAMPAを含む溶解度および透過性アッセイのための細胞分離など、サンプル調製において不可欠な役割を果たします。 これらのプレートは自動化に対応しており、サンプルのクロストークを最小限に抑えるDirectStack™真空ワークフローでの使用を想定して設計されています。バーコード、メンブレンの選択、パッケージングなど、製品のカスタマイズも可能です。
製品
MultiScreen®フィルタープレートを用いた自動化ワークフロー
MultiScreen®フィルタープレートは、高感度な検出・イメージングシステムと効率的に連携できるよう設計されており、信頼性が高く堅牢なサンプル処理と精密な移送を実現します。96ウェルおよび384ウェル仕様のプレートは、多様なサンプルタイプとの互換性を確保するため、様々な素材のハウジングを使用して製造されています。MultiScreen®ろ過プレートには、滅菌タイプと非滅菌タイプの両方を含む、幅広い種類の膜フィルターが用意されています。
- Durapore®(PVDF)膜:サンプル調製、生化学アッセイ、およびビーズを用いたアプリケーション向けに、0.22~1.2 µmの孔径を持ち、タンパク質および核酸への吸着が少ない膜
- Immobilon®P (PVDF) 膜:0.45 µmの孔径を持ち、タンパク質および核酸への親和性が高い膜で、ELISpot(蛍光ELISpotを含む)やDNA・タンパク質結合アッセイに利用可能です
- その他、MCE(ニトロセルロース)、PTFE、ポリカーボネートなど、様々な膜をご用意しています
MultiScreen®HTS フィルタープレート
MultiScreen®HTSプレートは、自動ワークステーションでのハイスループット用途向けに特別に設計されています。堅牢な側壁により取り扱いが容易になり、バーコードラベルを貼付するための十分なスペースが確保されています。 各ウェルは密閉されており、インキュベーションによるクロストークを防止します。特許取得済みのアンダードレインは取り外し可能で、フィルターへのアクセスが容易です。MultiScreen®HTS+フィルタープレートは、独自のナイロンメッシュ裏地を採用しており、洗浄性を高め、バックグラウンドを低減し、S/N比を向上させます。フィルタープレートは96ウェルおよび384ウェルフォーマットで提供されており、幅広い種類の膜およびプラスチック素材からお選びいただけます。
MultiScreen® Classic フィルタープレート
MultiScreen® Classic プレートは、アンダードレインの取り外しや膜へのアクセスが必要なアッセイ向けに特別に設計されています。柔軟なプレート基材は、低スループットのアッセイにおいて手で取り外すことが可能です。各ウェルは密閉されており、インキュベーションによるクロストークを防ぎます。フィルタープレートは96ウェルフォーマットで提供され、幅広い種類の膜およびプラスチックから選択可能です。
MultiScreen® Solvinert™ フィルタープレート
サンプルの調製、溶媒を用いたタンパク質の沈殿、ビーズ切断アッセイ、および分析のための定量的な濾液移送には、MultiScreen® Solvinert™ フィルタープレートをお勧めします。これらのプレートには親水性または疎水性のPTFE膜が採用されており、抽出物の低減、望ましくない結合の低減、および高い分析対象物質の回収率を保証します。
MultiScreen® メッシュフィルタープレート
MultiScreen® MESHシステムは、96ウェルナイロンメッシュ底フィルタープレートを使用し、多細胞生物を生体内モデルとして用いて新規化合物を評価する、ターゲットスクリーニングやその他の重要な用途向けの完全なシステムを構成しています。これらのシステムは、製薬および農業用医薬品分野における創薬研究において、細胞毒性、麻痺、および細胞死を測定するアッセイに日常的に使用されています。プレートは、イメージングを容易にするために光学的に透明なプラスチックで製造されています。
MultiScreen®-MIC フィルタープレート(遊走、浸潤、走化性用)
MultiScreen®-MICフィルタープレートは、移動、浸潤、走化性、共培養、血管新生、および透過移動を含む、幅広い細胞ベースのスクリーニングアッセイのための、信頼性が高く汎用性の高いプラットフォームを提供します。 プレートおよびキットは、接着性細胞株や浮遊細胞株を用いたアッセイに対応し、透過移動や共培養アッセイにおける細胞増殖をサポートするため、幅広い膜孔径のラインナップをご用意しています。プレートは無菌状態で提供されるため、より長いインキュベーション時間が可能となり、同一のデバイス内でアッセイの設定と解析を行うことができます。
- 接着性細胞または浮遊細胞での使用
- 幅広いアッセイへの対応
- 試験間変動が少なく、高い試験一貫性を実現
- 3、5、8 μmの孔径のポリカーボネート膜をご用意
- 組み立て済みキットもご用意
MultiScreen® PCRフィルタープレート
MultiScreen® PCRフィルタープレートは、サイズ排除の原理を利用して、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)産物、細菌人工染色体(BAC)調製物、プラスミド調製物の精製、およびシーケンシング反応のクリーンアップを行います。これらのプレートは、迅速かつ自動化可能なハイスループットPCR精製を実現するフィルターを提供します。 プレートは96ウェルおよび384ウェルフォーマットで提供されており、少量のPCR産物サンプルの精製用にマイクロ96ウェルフォーマットも用意されています。
- 高純度と高回収率
- 迅速な処理時間
- 99.5%以上のプライマー除去率
- 少量(1~150 μL)のサンプルに推奨される MultiScreen® PCR96 マイクロウェルフィルタープレート
MultiScreen® 真空マニホールドおよびアクセサリー
MultiScreen® バキュームマニホールドは、DirectStack™ テクノロジーを採用し、フィルターを用いたアッセイの性能と信頼性を向上させます。これにより、プレート同士を積み重ねることが可能となり、ろ液の回収が必要なアプリケーションにおいて、フローダイレクターとレシーバーウェル間の隙間をなくします。放射能測定、クロマトグラフィー、およびサンプル回収のワークフローを最適化するための、さまざまなアクセサリーをご用意しています。
Millicell®プレートについてさらに詳しく知りたいですか?当社の豊富なMillicell®細胞培養インサートおよびプレートのラインナップをご覧ください。
関連リソース
- Article: A Highly Sensitive IFN-γ ELISpot Assay to Quantify Cellular Immune Responses to Previous Viral Infection
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- Article: The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
- Flyer: MultiScreen® Plates and Applications Overview Chart
Access this handy, straightforward guide to determine the most appropriate plate types for specific application areas.
- Product Guide: Chemical Compatibility Guide for MultiScreen® Filter Plates
Check out this helpful reference guide for compatibility of MultiScreen®HTS and MultiScreen® Classic Filter Plates with various reagents.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for Automation
96-well and 384-well plates incorporate optimized glass fiber for assays including receptor-ligand binding.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for Automation
Advanced plate design for full automation compatibility applications.
- Flyer: MultiScreen®HTS Filter Plates for ELISpot
Optimized filter plates measure immune response on a single cell level.