Merck
トリス
Trizma™塩基のボトル
別名: 
Trizma™、2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol、THAM、トリス塩基、Tris(hydroxymethyl)aminomethane、Trometamol
一次式: 
C₄H₁₁NO₃
分子量: 
121.14
CAS番号: 
77-86-1
Beilstein No.: 
741883
EC No.: 
201-064-4
トリスは、THAM(Tris(hydroxymethyl)aminomethane)とも呼ばれる白い結晶性粉末です。トリスバッファーのpKaは、25°Cにおいて約8.1であり、pH範囲が7~9のほとんどの生物学的プロセスに対して適しています。トリス粉末は、HEPESなどの他の特殊なバッファーよりもコスト効率と堅牢性に優れています。
トリスバッファー溶液は、トリス塩基を水に溶かしてから、酸(通常は塩酸または硫酸)によってpHを調節することにより調製されます。得られた溶液は、高信頼性のpH調節剤および安定剤として、さまざまな実験環境で使用されます。例えば、タンパク質生化学、分子生物学、酵素学に加え、電気泳動、酵素結合免疫吸着検定法(ELISA)、クロマトグラフィー法などの手法が含まれます。また、細胞培養においては、トリスバッファーは細胞成長や増殖のため、および細胞培養培地の生理的状態を維持するために不可欠な、最適なpH環境の維持に有用です。
トリスバッファーは、既製の溶液や粉末などのさまざまな形状が用意されているため、実験で使用しやすくなっています。
Tris HCl
Tris HClまたはトリス塩酸塩(別名:Trizma™ HCl)は、溶液のpHを調節するため、またはpHを安定させるために、分子生物学的および生化学的環境で一般的に使用される緩衝剤(酸性緩衝液)です。トリス塩基と同様に、Tris HClも白い結晶性粉末であり、分子式はC4H12ClNO3で、分子量は若干高い157.60です。大きな違いは、トリス塩基に塩酸を添加するとTris HClが形成される点です。トリス塩基のpKaは約8.1のため、7~9のpH範囲内の緩衝液として機能できますが、Tris HClにはすでに塩酸が含まれています。この添加によってpHが低下するため、Tris HClは7.0~8.6のpH範囲内での緩衝に適しています。
トリス塩基は、幅広いpH範囲を対象とする多用途の緩衝液として機能しますが、Tris HClは塩酸を含有するため、より明確なpH範囲が対象となります。トリスとTris HClのどちらを選択するかは、必要とされるpH範囲と特定の実験ニーズまたは用途ニーズに依存します。
トリス緩衝生理食塩水(TBS)
トリス緩衝生理食塩水(TBS)は、生物学的および生化学的用途で一般的に使用される緩衝液です。通常は、pHを一定に保つ緩衝剤であるTris(hydroxymethyl)aminomethane(略してトリスと呼ぶ)および塩化ナトリウムを含んでおり、必要なイオン強度をもたらします。TBSのpHは、ほぼ中性(約7.4)であり、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色およびELISAアッセイなどのアプリケーションに広く用いられています。TBSは、非結合抗体やその他の試薬をサンプルから除去するための洗浄バッファーとしても使用されます。トリスと塩化ナトリウムの濃度は、特定の用途に応じて異なる場合がありますが、一般的に使用される製剤は50 mMトリスおよび150 mM塩化ナトリウムです。
トリス-酢酸-EDTA(TAE)
TAEバッファーは、分子生物学、電気泳動、およびノーザン・サザンブロッティングにおいて、一般的に使用されるもう1つの緩衝液です。TAEバッファーでは、トリスは緩衝剤として機能し、酢酸は緩衝能力に関与し、EDTA(エチレンジアミン四酢酸)はキレート剤として作用します。TAEは、アガロースゲル電気泳動、DNA断片解析、パルスフィールドゲル電気泳動(DNA断片のサイズを測定するため)、RNA電気泳動および核酸移動におけるランニングバッファーとして広く使用されています。
トリス-ホウ酸-EDTA(TBE)
TBEバッファーは、DNA断片を分離および分析するため、特に微小なDNA断片の分離において、より高い分解能を達成するために広く使用されています。TBEバッファーでは、ホウ酸は溶液の緩衝能力を維持するために重要な役割を果たします。TBEバッファーは、アガロースゲル電気泳動、DNAシーケンシング、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)製品分析、オリゴヌクレオチド分析、変性剤ゲル電気泳動、およびネイティブゲル電気泳動などのさまざまな手法に使用されています。
トリスグリシン緩衝液
トリスグリシン緩衝液は、分子生物学、特にタンパク電気泳動において一般的に使用される緩衝系です。トリスグリシン緩衝液に含まれるグリシンは、溶液の緩衝能力に大きく貢献し、また必要なpHレベルを得るために有用です。緩衝液のpHはHClの添加によって調整できます。トリスグリシン緩衝液は、タンパク質サンプルを再懸濁するため、タンパク質抽出物をその後の分析や保存のために希釈するために使用されます。特に、タンパク質のネイティブ・コンフォメーションを維持することが極めて重要な非変性タンパク質電気泳動法に有用です。また、等電点電気泳動法にも使用されて、さまざまなタンパク質実験のための緩衝剤として機能します。
Tris-グリシン-ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)
Tris-グリシン-SDS緩衝液は、分子量に基づいてタンパク質を分離および分析するために用いられる手法であるSDS-PAGEに適した標準のランニングバッファーとして機能します。この緩衝液は、タンパク質定量、タンパク質変性、ウェスタンブロッティングに用いられ、また後続する下流分析のためのサンプル調製プロセスの一環として使用されます。