ろ過助剤・ろ材
ろ過助剤は、ろ材とも呼ばれ、ろ過プロセスの効率を高めるために広く使用されている物質や材料のことです。これらの微粉砕された材料は、ろ過する液体に加えられて、除去しないとろ材を詰まらせる可能性のある不純物を除去するのに役立ちます。ろ過助剤は、ろ過ケーキと呼ばれる多孔質・透過性の強固な格子構造を形成することによりろ過効率を改善する固形粒子で構成されています。このろ過ケーキは、固形粒子を保持し、流れの制御にも寄与します。ろ過助剤は、製薬、飲食料品、水処理、製造などのさまざまな業界で使用されます。
ろ過助剤の一般的な種類のものとして、活性炭、砂、珪藻土、セルロースなどがあります。これらの物質は、高い多孔度、吸着能、生分解性、不純物の効率的除去を実現することで、さまざまな業界においてろ過プロセスを向上させています。
セクションの概要
活性炭フィルター
活性炭は、卓越した吸着性を持つため、ろ過剤として広く使用されています。大きな表面積を持つ高多孔質構造を形成するために特別な処理を施した炭素の一種です。この多孔質構造により、活性炭は気体、液体、蒸気からの不純物を効率的に捕捉して吸着することができます。活性炭の用途には、有機化合物、着色剤、臭気、液体や気体からの特定の化学物質の吸着があります。
海砂フィルター
酸化ケイ素を主成分としてその他の微量の酸化金属を含んでいる海砂は、科学的用途において高い汎用性と効率性を持つことが知られている天然物です。ラボでは、高度に汚染された水や溶液のろ過と清澄化で広く使用されています。また海砂は、粉砕助剤としても機能し、ヒーティングバス(サンドバス)で使用されています。ラボでの使用に必要な高い品質基準を満たすため、海砂はまず塩酸中で煮沸された後、炭化するために強熱されて、有機汚染物質が除去されます。 このプロセスにより、酸可溶性の不純物が効果的に除去されるため、幅広い科学的目的に適した海砂が得られます。
珪藻土(DE)フィルター
珪藻土は、珪藻類の化石化した骨格から形成される天然に存在する非晶質シリカです。珪藻土フィルターは、高い吸水・吸油能を持つため、幅広く使用されています。その顕著な多孔度により、微粒子のトラップにおいて非常に効果的です。さらに、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、p-キシレン、o-キシレンなどのさまざまな油類を吸着するためのシリカ前駆体として機能します。
セルロースフィルター
セルロースフィルターは、多孔性と吸収性を持つため、ろ過剤として使用されます。セルロースの繊維構造は、相互に結合されたチャンネルのネットワークを形成して、粒子や不純物を捕捉しながら液体の通過を円滑にします。セルロースベースのフィルターは、水処理、製薬プロセス、飲食料品製造、ラボ用途など、さまざまな業界で一般的に使用されています。これらのフィルターは、液体から固体を効果的に分離し、堆積物や細菌などの微粒子汚染物質を除去するのに役立つため、きれいで精製された液体を確保できます。さらに、セルロース粉末と再生セルロースは、クロマトグラフィープロセスで使用されます。