ラテラルフローメンブレン
Hi-Flow™ Plus膜は、診断検査やキットに最適な膜であり、優れた一貫性と性能を提供します。ラテラルフローアッセイ用に独自に最適化されたHi-Flow™ Plus膜は、市場の他のラテラルフロー膜と比較して最も厳しい仕様で製造されており、卓越した表面品質を提供します。Hi-Flow™ Plus膜は、安定した結果、信頼性の高いロット間性能、一定の試験実行時間、非特異的なバックグラウンドシグナルを最小限に抑えたシャープな捕捉/試験ラインのために特別に設計されています。Hi-Flow™ Plusメンブレンは、あらゆるラテラルフロー検査に適しており、便利なスピードとフォーマットをご用意しています。
ラテラルフローテストのための正しい原材料の選択
メンブレンは、ラテラルフローテストストリップで使用される唯一で最も重要な材料です。メンブレンの物理的および化学的特性は、キャピラリーフロー特性に影響を与えます。キャピラリーフロー特性は、試薬の沈着、アッセイ感度、アッセイ特異性、テストラインの一貫性に影響します。メンブレンのその他の物理的特性は、完成したテストストリップへの統合に影響します。詳しくは、Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development"をご覧ください。このガイドでは、ラテラルフローテストストリップの設計の重要な側面、特に使用される材料、試薬や製造工程との統合について深く掘り下げています。これらの原則を理解することで、迅速なラテラルフローテスト開発の枠組みを提供することができます。
Hi-Flow™ Plusメンブレンの速度 | |||
|---|---|---|---|
| Membrane | Capillary Flow Time Specification** (sec/4 cm)< | 流量 | 感度 |
| HF180< | 180 ± 45 | 最も低速 | 最も高感度 |
| HF180 | |||
| HF135 | 135 ± 34 | ↓ | ↓< |
| HF120 | 120 ± 30 | ↓ | ↓ |
| HF090 | 90 ± 23 | ↓ | ↓ |
| HF075 | 75 ±19 | 最速 | 最低感度 |
製品
Hi-Flow™ Plusメンブレンは、評価用のサンプルシートやスリットロールから、製造用に任意の幅にスリットされたバルクマスターロールまで、さまざまな形態で提供されています。これらのメンブレンには、個々のアッセイ要件に応じて異なるバッキングオプションもあります。組み立て済みのメンブレンカードも提供されており、迅速診断キットや検査の開発・製造のために手作業でカードを組み立てる必要をなくすことで、メーカーに効率的で便利な選択肢を提供します。
Hi-Flow™Plusバラエティサンプルシートパック
便利なサンプルパックには、Hi-Flow™ Plusメンブレンポートフォリオの様々なシートが用意されています。ラテラルフロー試験開発プロジェクトの初期段階における膜の選択と評価に最適です。
| 各種パック | 裏面 | 寸法 | 数量 | 製品番号 |
|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus 75、90、120、135、180 | 2 mil | 25 cm x 30.5 cm sheets | 10 sheets/pack (2 sheets of each speed) | HFSAMPLE02< |
| Hi-Flow™ Plus 75、90、120、135、180 | 4 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 1パック10枚入り(各速度2枚入り) | HFSAMPLE04 |
| 製品名 | 裏面 | 寸法 | 数量/パック< | 製品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus 75 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF07502XSS< | |
| Hi-Flow™ Plus 75膜 | 4 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF07504XSS< | |
| Hi-Flow™ Plus 90 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF09002XSS< | |
| Hi-Flow™ Plus 90 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF09004XSS< | |
| Hi-Flow™ Plus 120 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF12002XSS< | |
| Hi-Flow™ Plus 120 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF12004XSS< | |
| Hi-Flow™ Plus 135 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF13502XSS | |
| ハイフロー™ プラス 180 膜 | UB | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF180UBXSS< | |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF18002XSS | |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5cmシート | 5 | HF18004XSS |
| 製品名 | 裏面 | 寸法 | 数量/ロール | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus 75 Membrane | 2ミル | 25mm幅ロール | 100メートル | SHF0750225 | |
| ハイフロー™ プラス 75 メンブレン | 4 mil< | 25mm幅ロール | 100m | SHF0750425 | |
| Hi-Flow™ Plus 90 膜 | 4 mil | 25 mm 幅ロール | 100 m | SHF0900225 | |
| Hi-Flow™ Plus 90 膜 | 25 mm 幅ロール< | 100 m | SHF0900425 | ||
| ハイフロー™ プラス 120 メンブレン< | 2ミル | 25mm幅ロール | 100m | SHF1200225 | |
| Hi-Flow™ Plus 120メンブレン | 4ミル | 25mm幅ロール | 100メートル | SHF1200425 | |
| ハイフロー™プラス135メンブレン | 2ミル | 25mm幅ロール | 100m | SHF1350225 | |
| ハイフロー™プラス135膜 | 4ミル | 25mm幅ロール | 100m | ||
| Hi-Flow™ Plus 180 膜 | 2 mil | 25mm幅ロール | 100 m | 100 m | SHF1800225 |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | 4ミル | 25mm幅ロール | 100 m | SHF1800425 | |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | UB | 25mm幅ロール | 100m | SHF180UB25 |
| 製品名 | 裏面 | 寸法 | 数量/ロール | 製品番号< | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus Membrane 75 | 2ミル | 幅20mm | 14ロール入り | ||
| BPCKHF07502S20 | |||||
| ハイフロー™ プラスメンブレン75 | 2mil | スリット幅25mm | 11ロール入り | BPCKHF07502S25< | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 75 | 4ミル | スリット幅20mm | 14ロール入り | BPCKHF07504S20 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 75 | |||||
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 2ミル | スリット幅20mm | 14ロール入り | ||
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 2ミル | スリット幅25mm | 11ロール入り | BPCKHF09002S25 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 4ミル | スリット幅20mm | 14ロール入り | BPCKHF09004S20 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 4 mil< | スリット幅25mm | 11ロール入り | BPCKHF09004S25 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 120 | 2 mil< | スリット幅25mm | 11ロール入り | BPCKHF12002S25 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 120 | 4ミル< | スリット幅25mm | 11本入り | BPCKHF12004S25 | |
| ハイフロー™ プラスメンブレン135< | 2ミル | スリット幅25mm | 11ロール入り | BPCKHF13502S25 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 135 | 4 mil | slit width 20 mm | 14ロール入り | BPCKHF13504S20 | |
| 4ミル | スリット幅25mm | 11本入り | ロール | ||
| ハイフロー™ プラスメンブレン180 | 2ミル | スリット幅20mm | 14本入り | BPCKHF18002S20 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 180 | 2 mil | slit width 25 mm | pack of 11 | BPCKHF18002S25 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 180 | 4 mil | slit width 20 mm | pack of 14 roll | BPCKHF18004S20 | |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 180 | 4ミル | スリット幅25mm < | 11ロール入り | BPCKHF18004S25 |
Hi-Flow™ Plusメンブレンの標準(20mm & 25mm)およびカスタマイズされたスリット幅は、マスターロールとしてオンラインで注文することも可能です。各マスターロールは幅30.5cm、長さ100mです。使いやすいように、マスターロールは納品前にご希望の幅ですぐに使える複数のスリットロールにカットされます。マスターロールの注文ごとに受け取るスリットロールの数は、必要なスリットロールの幅に連動している。
最寄りのアカウントマネージャーまたはcustomer serviceチームまでお問い合わせください。
製造用Hi-Flow™ Plusメンブレン - スリットロール幅 | |||
|---|---|---|---|
| スリット幅(cm) | スリット巻/マスターロール | スリット巻/マスターロール | スリット巻/マスターロール |
| 1.リニアメーター/100mマスターロール | リニアフィート/100mマスターロール | ||
| 1.6 | 18 | 1800 | 5904 |
| 1.7 | 17 | 1700 | 5576 |
| 1.8 | 16 | 1600 | 5248 |
| 1.2 | 14 | 1400 | 4592 |
| 2.2 | 13 | 1300 | 4264 |
| 2.25 | 13 | 1300 | 4264 |
| 2.5 | 11 | 1100 | 3608 |
| 2.54 (1インチ) | 11 | 1100 | 3608 |
| 2.8 | 10 | 1000 | 3280 |
| 2.3 | 9 | 900 | 2952 |
| 3.175 | 9 | 900 | 2952 |
| 3.2 | 9 | 900 | 2952 |
| 3.5 | 8 | 800 | 2625 |
| 3.81 (1.5インチ) | 7 | 700 | 2297 |
| 3.4 | 7 | 700 | 2297 |
| 4.5 | 6 | 600 | 1969 |
| 4.8 | 6 | 600 | 1969 |
| 5 | 5 | 500 | |
| 4. | 1640 | ||
| 8 | 3 | 300 | 984 |
| 13.2 | 2 | 200 | 656 |
| 30.5 | 1 | 100 | 238 |
標準Hi-Flow™ Plusメンブレンカード寸法
注:カスタムメンブレンカードの寸法も可能です。
| 製品名 | カード寸法 | 枚数/パック | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| ミリポア ラミネートカード(剥離ライナー付き):無膜 | 6 cm x 30 cm | 100 | HF000MC100 |
| HI-フロー™プラス HF075膜カード | 6cm x 30cm | 100 | HF075MC100< |
| ハイフロー™ プラス HF090 膜カード | 6 cm x 30 cm | 100 | HF090MC100 |
| ハイフロー™ プラス HF120メンブレンカード | 100 | HF120MC100 | |
| HI-フロー™プラス HF120HI-Flow™プラスHF135膜カード | 6cm x 30cm | 100 | HF135MC100 |
| HI-Flow™ Plus HF180膜厚計 | 6cm x 30cm | 100 | HF180MC100 |
| ハイフロー™ プラス HF075 膜カード | 6cm x 30cm | 5 | HF075MC5PK |
| ハイフロー™ プラス HF090プラスHF090膜カード | 6cm x 30cm | 5 | HF090MC5PK |
| ハイフロー™ プラス HF120 膜カード | 6cm x 30cm | 5 | HF120MC5PK |
| ハイフロー™ プラス HF135 膜カード | 6 cm x 30 cm | 5< | HF135MC5PK |
| HI-Flow™ Plus HF180メンブレンカード< | 6cm x 30cm | 5 | HF180MC5PK |
ラテラルフローアッセイ用SureWick®パッド材料
SureWick®パッド材料は、ラテラルフローアッセイでサンプル、吸収体、コンジュゲートパッドとして使用されます。100%ピュアなセルロースファイバー製のサンプルパッドと吸収パッドには、アッセイ性能を阻害するバインダーや接着剤は含まれていません。
これらの製品は、独自のアプリケーションに適合するよう、さまざまな寸法と形式(シート、ストリップ、ロール)で提供されています。
これらの製品は、お客様固有の用途に適合するよう、さまざまな寸法と形式(シート、ストリップ、ロール)で提供されます。弊社では一般的なサイズを在庫しており、お客様の装置や製造工程の寸法要件に合わせて、これらの製品をカスタマイズすることができます。
| 説明 | フォーマット | 寸法 | 数量/パック | 商品番号 |
|---|---|---|---|---|
| GFDX ガラス繊維診断用パッド | ストリップ | 10mm x 300mm | 100 | GFDX103000 |
| 100 | GFDX083000 | |||
| シート | 20 cm x 30 cm | 5 | GFDX20305PK | |
| 20 cm x 30 cm | 100 | 20 cm x 30 cm | 5 | GFDX203000 |
| 20.32 cm x 25.4 cm | 100 | GFDX202500 | ||
| 20. | ||||
| ロール | 8mm x 50m | 1 | GFDX000850 | |
| 8mm x 100m | 1 | GFDX000800 | ||
| 8mm x 100 m10 mm x 50 m | 1 | GFDX001050 | 10 mm x 50 m | GFDX001050 |
| 10 mm x 100 m | 1 | GFDX001000 | GFDX001000GFDX001000 | |
| C083 セルロース吸湿サンプルパッド< | ||||
| ストリップ | 17 mm x 300 mm | 100 | CFSP173000 | |
| 20 mm x 300 mm | 100 | 100 | CFSP203000 | |
| シート | 20cm x 30cm | 5 | CFSP22305PK | |
| 20 cm x 30 cm | 100 | CFSP223000 | ||
| ロール | 17mm×100m | 1本 | CFSP001700 | |
| 20 mm x 100 m | 11 | CFSP002000 |
Hi-Flow™ PlusメンブレンとSureWick®コンジュゲート、サンプル、および吸収パッドは、ラテラルフローアッセイ用の完全なソリューションを提供します。
ラテラルフローアッセイ開発サービス
必要なときに、IVDアッセイ開発の迅速で専門的なサポートを受けることができます。アッセイ開発サービスでは、LFAの開発または最適化のために、どの段階でも専門家によるガイダンスとグローバルなラボサポートを迅速にご利用いただけます。
私たちの新しいアッセイ開発サービスには以下があります:
- 設備の整った最新鋭の専用ラボ
- 世界各地にラボと人員を配置し、迅速な地域対応を実現
- LFA開発のあらゆる部分をサポートするために特別に訓練された人員
関連リソース
- Press Release: Merck Announces the Investment of More Than €440 Million and Expansion of Membrane and Filtration Manufacturing in Ireland
The investment, which is the largest in a single site ever for the Life Science business sector, significantly increases membrane manufacturing capacities and enables the construction of a new filtration manufacturing facility.
- Press Release: Merck Announces $136.7 Million U.S. Government Contract Award for New Lateral Flow Membrane Production Facility in Sheboygan, Wisconsin
Merck has received a $136.7M contract to build a lateral flow membrane facility in Sheboygan, WI, enhancing pandemic preparedness supply.
- Tech Article: IVD Lateral Flow – Sample, Conjugate and Absorbent Pad Basics
Choosing lateral flow pad materials is critical to the success of the test. Pads comprise the porous matrices that are used for the sample pad, conjugate pad, and absorbent pad.
- Application Note: Bed Volumes of SureWick® Pad Materials
SureWick® pad materials, made from glass fibers and cellulose, are key for lateral flow test strips, influencing sample volume and functionality.
- Brochure: Hi-Flow™ Plus Membranes and SureWick® Pad Materials
We provide materials, components, and custom services, including preassembled membrane cards, to enhance rapid diagnostic test manufacturing efficiency.
- Brochure: Complete Solutions for Lateral Flow Assay Development
Simplify assay development and manufacture with a partner who understands the IVD market
- Brochure: Rapid Lateral Flow Test Strips
ラテラルフローメンブレン製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。以下のフォームに必要事項をご記入ください。担当者より追ってご連絡します。
外部リソース
このエピソードでは、ショーン・ガスケルがコヴィッドに使用されているキャピラリーフロー膜について語る。
2022年のRSVによる入院は、特に幼児の間で急増している。