Merck
ProClin™防腐剤
業界をリードする診断薬メーカーの1,000を超えるFDA登録済みIVDキットに使用されているProClin防腐剤は、IVD業界で最も効果的な水溶性製剤のひとつです。低濃度で有効なProClin製品は、広範囲の微生物を効果的かつ迅速に抑制することにより、IVD試薬の有効期間を延ばすのに役立ちます。ProClin防腐剤は、多岐にわたる特定のニーズを満たすさまざまなオプションを持つ4つの独自の配合ですぐにご利用いただけます。
製品
1~20/23を表示
表示を変更する
1~20/23を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/23を表示しました。
ページ 1 2
ProClin™ 殺生物防腐剤は、微生物のクレブス回路を複数の箇所で阻害する
ProClin™防腐剤は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ、α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ、コハク酸デヒドロゲナーゼ、NADHデヒドロゲナーゼという4つの酵素が、クレブス回路中の重要なポイントを阻害します。すべての細菌および真菌は、クレブス回路の少なくとも一部を持つため、多様な対象に対して活性を持ちます。
ProClin™防腐剤は、あらゆる製造工程や製造量に適した便利なパックサイズですぐにご利用いただけます。また、4つの配合に加えて、ProClin™標準物質およびProClin™バラエティキットなどのProClin™サポート製品も提供しており、これらは特定の診断薬またはアッセイでのProClin™防腐剤の使用について、試験的に評価するのに有用です。
ProClin™バラエティキット(48119-U)には、4種類(ProClin™ 150、200、300、950)の5 mLボトルがそれぞれ含まれており、お客様の特定の用途に対するProClin™製品の適合性を評価するための優れたツールです。配合間の特徴的な差別化要因については、テクニカルチャートをご覧ください。ProClin™防腐剤がお客様の試薬にどのようなメリットをもたらすか試してみませんか?サンプルのご依頼はこちら
ProClin™ 製品は、その安全性プロファイルが向上しているだけでなく、チメロサールやアジ化ナトリウムなどの主要な代替品と比較して有効性が同等か、または改善されていることが 独立系検査室による調査 で示されています。
ProClin™ 防腐剤は、IVD アッセイ開発での使用に限定されており、IVD製造の使用のみを目的としています。
免責事項
本製品は、米国EPAの連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧州の殺生物性製品規則(Biocidal Products Regulation)、カナダの病害虫管理規制局(Pest Management Regulatory Agency)、トルコの殺生物性製品規則(Biocidal Products Regulation)、韓国の生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act、K-BPR)などを含むがそれらに限定されない世界的な殺生物剤規制の下で殺生物剤として使用することを意図するものではありません。
特定のニーズに合わせて、さまざまな特徴的な配合のProClin™防腐剤製品を複数のパックサイズで提供しています。
特長
ProClin™ 150
ProClin™ 200
ProClin™ 300
ProClin™ 950
有効成分
(A.I.)%
CMIT/MIT
(1.5)
CMIT/MIT
(1.5)
CMIT/MIT
(3)
MIT
(9.5)
安定化剤
23~25%のマグネシウム塩
3%のマグネシウム塩と銅塩
アルキルカルボン酸塩 (塩不含)
なし
マトリックス
修飾グリコール
有効なpH範囲
2.5~8.5
2.5~8.5
2.5~8.5
2~12
温度範囲
45℃未満
45℃未満
45℃未満
90℃未満
通常用量
(W/W)
0.06~0.10%
(9~15 ppm A.I.)
0.06~0.10%
(9~15 ppm A.I.)
0.03~0.05%
(9~15 ppm A.I.)
0.053~0.158%
(50~150 ppm A.I.)
有効期間
2年
18か月
3年
3年