Merck
ホーム製品ろ過ラボ用メンブレンフィルターMillipore®メンブレンフィルター
Millipore®メンブレンフィルター
ミリポア カットディスクフィルター
当社はお客様のニーズに応えるため、様々な孔径と直径の幅広いフィルター膜を製造しています。溶媒、移動相、HPLCやその他のクロマトグラフィー用途の溶液のろ過、あるいは分析用サンプルの採取・調製など、ミリポア®フィルターは分析手法において一貫した信頼性の高いろ過を提供します。70年以上の専門知識を活かし、正確で一貫した結果を得るための高品質フィルターを提供しています。
当社は包装材に再生可能資源由来のポリマーを組み込み、従来の石油由来資源への依存度を低減することで、より持続可能なプラスチックの使用を推進しています。この転換により、プラスチック製造におけるカーボンフットプリントの削減が可能となります。この取り組みに沿い、ミリポア®膜製品は現在、ISCC PLUS認証を取得した材料を使用した包装で提供されています
膜フィルターの特性
  • 化学的適合性:フィルター材料は、構造的破損を避けるため、ろ過対象物質の化学的性質と適合していなければならない。液体試料と、膜と相互作用する可能性のある溶解性溶質の双方の適合性を考慮することが重要である。
  • 濡れ性:液体濾過においては、膜は濾過対象流体に対して濡れ性を有する必要がある。親水性膜は水で容易に濡れ、水溶液の濾過に好ましい。疎水性膜はガス濾過、低表面張力溶媒、ベント用途に推奨され、メタノールなどの有機溶媒で濡れるため、水溶液と有機溶媒の両方の濾過が可能である。
  • 孔径:孔径は最大孔径の指標となり、特定のサイズの粒子を濾過する膜の能力に関連します。気泡点試験と細菌保持試験は、孔径測定に一般的に用いられる2つの方法です。
  • 直径:濾過装置やサンプル採取装置に基づき、フィルターの直径・サイズ・形状を選択する。
  • 流量:流体がフィルターを通過するのに要する時間で定義され、空気または液体に対して測定される。一般的に細孔径が小さいほど流量は低下するが、膜材料、厚さ、多孔性、細孔構造を変更することで流量に差異が生じる。
  • 分析物結合:分析物結合とは、ろ過中に分析物が失われる現象を指し、これにより予想とは異なる分子組成の濾液が生じる。機能性が限定された膜(例:PVDF、PTFE)は分析物結合が極めて低い一方、高機能性膜(例:ナイロン、MCE)は高いレベルの分析物結合を示す。
  • 光学特性: 残留物を視覚的に分析する場合、膜の光学特性は画像化手法と互換性がなければならず、膜がサンプル表面全体で一貫した背景を提供し、試験中に追加のノイズを付与しないことが求められる。
  • 抽出物:抽出物とは、フィルターまたは装置に由来する最終濾液中に存在する汚染物質である。フィルター抽出物は主に3種類に分類される:フィルター材料の剥離または粒子状抽出物、製造工程からの残留化学物質、フィルター表面から溶出する表面改質剤。抽出物の存在は、濾過対象溶液との膜の化学的適合性にも関連し得る。 一般的に、膜が溶液と化学的に適合しない場合、濾液中の抽出物レベルが高くなる傾向があります。
  • 保持性:保持性とは、膜が対象となる粒子や分子を保持する能力を指します。 
前ろ過と深層ろ過
  • プレフィルター処理:プレフィルター処理では、大孔径膜フィルターを用いて、より細孔径の膜フィルターによるろ過前に、サンプル中の土や沈殿物などの大きな粒子を除去します。サンプル調製にプレフィルター処理を用いることで、フィルターの早期目詰まりや汚れを防ぐことができます。
  • 深層ろ過:深層ろ過は粒子をろ過膜表面ではなく内部に保持します。高い粒子保持能力のため、深層ろ過は前ろ過に頻繁に使用されます。
  • バインダー:不織布や繊維系材料で一般的に使用されるバインダーは、最終製品に形状と強度を与えます。ガラス繊維フィルターでは日常的に使用されますが、これらの添加剤は熱安定性を低下させ、抽出物によるサンプル汚染を引き起こす可能性があります。
  • ネットフィルター:大きく均一な孔径を持つネットフィルターは、網目状の構造により、粒子分析のための溶液清澄化において、大きな粒子状物質(細胞、タンパク質、汚れなど)を除去するために使用されます。
ミレポア®フィルターの膜タイプ別選び方
ガラス繊維フィルター膜の走査型電子顕微鏡画像
ガラス繊維
  • 通常、大きな粒子や粘性溶液のろ過に使用される
  • 予備ろ過、大気モニタリング、粒子収集、シンチレーション計数、重量分析に使用
製品を見る
混合セルロースエステル(MCE)膜の走査型電子顕微鏡画像
混合セルロースエステル(MCE)
  • 生物学的に不活性な酢酸セルロースおよび硝酸セルロースから製造
  • 最も広く参照される汎用膜
製品を見る
ナイロン膜の走査型電子顕微鏡画像代替テキスト:ナイロン膜の走査型電子顕微鏡画像
ナイロン
  • 幅広い化学的適合性
  • 低PFAS抽出物
製品を見る
ポリカーボネート膜の走査型電子顕微鏡画像
ポリカーボネート(PCTE)
  • 明確な細孔構造と滑らかな透明表面により、光学顕微鏡や電子顕微鏡での使用に最適
製品を見る
ポリエーテルサルホン(PES)膜の走査型電子顕微鏡画像
ポリエーテルサルホン(PES)
  • ミリポア・エクスプレス® プラス PESは、高速流速と低タンパク質吸着性を示す
  • 熱安定性、耐久性、酸性およびアルカリ性溶液に対する耐性を備えています
  • 低PFAS抽出物
製品を見る
ポリプロピレン膜の走査型電子顕微鏡画像
ポリプロピレン
  • 高い溶剤適合性と熱安定性
  • 低PFAS抽出物
製品を見る
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルターの走査型電子顕微鏡画像
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
  • 高強度、低抽出物、最も広い化学的適合性
  • 親水性PTFEは通常、水溶液のろ過に使用される
  • 疎水性PTFEは通常、有機溶剤やガスのろ過に使用される
製品を見る
ポリ塩化ビニリデン(PVC)膜フィルターの走査型電子顕微鏡画像
ポリ塩化ビニリデン(PVC)
  • 主に重力分析法に用いられ、大気中のシリカ、カーボンブラック、または石英粒子を定量する
  • 大気モニタリング手法で一般的に使用される
製品を見る
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)膜フィルターの走査型電子顕微鏡画像
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
  • 親水性Durapore® PVDFは最も低いタンパク質結合性を示す
  • 疎水性デュラポア® PVDFは高いタンパク質結合性を示す
製品を見る
石英フィルターの走査型電子顕微鏡画像
石英
  • 酸性ガスとの表面フィルター反応なし
  • 不活性
  • 重金属濃度や微小粒子量の測定に最適
製品を見る
銀膜フィルターの走査型電子顕微鏡画像
  • 熱的ストレスや強酸・強アルカリなどの腐食性化学物質に対する高い耐性
  • 高感度X線回折分析のための低バックグラウンド。
  • 多くの標準化された大気モニタリング手法で指定されている
製品を見る
ストラットエム®合成膜フィルターの走査型電子顕微鏡画像
ストラットエム®
  • 経皮拡散試験用合成・非動物由来モデル
  • ロット間変動、安全性、保存期間の制限なくヒト皮膚における拡散を予測
製品を見る
ミリポア®フィルターの体積による選び方
フィルターの直径はサンプル量に基づいて選択し、ろ過に使用する装置またはフィルターホルダーに適合させる必要があります。
サンプル容量
推奨フィルター径
1 – 10 mL
13 mm
10 ~ 100 mL
25~33 mm
100 mL ~ 1 L
33 mm – 50 mm
1 – 8 L
>50 mm
ミリオポア®フィルターの孔径による選び方
孔径は最大孔径の指標となり、特定のサイズの粒子をろ過する膜の能力に関連付けられます。
孔径
用途
0.025~0.05 µm
マイクロダイアライシス;微量元素および微粒子分析
0.1 µm
マイコプラズマ除去
0.20~0.22 µm
水溶液および有機溶媒(例:HPLC)の滅菌ろ過および超清浄化
0.45 µm
水溶液および有機溶媒の清澄化
0.8 µm
粗大粒子除去および細菌除去
10 µm
目視可能な粒子の除去
100 µm
砂、活性炭、ビーズ樹脂の除去
関連リソース