Merck
Millex®シリンジフィルター
Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターのさまざまな色とサイズの品揃えが、白を背景として描かれている。これらのフィルターは、実験用途のための幅広い少量ろ過オプションを示している。フィルターは、青、緑、黄、紫、および赤など、異なるフィルタータイプや孔サイズを示す種々の色で提供される。各フィルターは円形で、上部にはシリンジに接続するための円錐形のファネル状構造を備えている。フィルターの中央部は白色で、ブランド名の「Millex®」などがラベル表示されている。上部が透明なフィルターもあれば、不透明なフィルターもある。また、フィルターに液体を注ぎやすくするために使用される1つのファネルアクセサリが描かれている。これらのフィルターは少量ろ過(1~200 mL)のスタンダードであり、サンプル前処理で比類のない一貫したろ過が可能なため、これらのフィルターを指定する分析方法が多数開発されてきた。
Millex®シリンジフィルターは少量ろ過(1~200 mL)のスタンダードであり、サンプル前処理で比類のない一貫したろ過が可能なため、Millex®フィルターを指定する分析方法が多数開発されてきました。メルクの管理された製造工程により、信頼できるフィルター性能を保証します。Millex® シリンジフィルターは、ホールドアップが非常に少ないため、サンプル消失が少ないことが特長であり、下記を含むさまざまな用途での利用に最適です。  
Millex® シリンジフィルターの形式および用途について詳細をご覧ください。 
製品
1~20/126を表示
表示を変更する
1~20/126を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/126を表示しました。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツールをお試しください。
滅菌 Millex® シリンジフィルター
  • 細胞培養培地などの細胞培養試薬、抗生物質、栄養補助剤、血清、感染症ウイルス、その他の生物由来溶液の滅菌などを用途とします
  • 細胞培養培地の調製には高流束および低吸着性のフィルター、Millipore Express®  PLUS ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン
  • Durapore®  PVDF メンブレンは、吸着性が最も低いメンブレンで、高濃度タンパク質溶液向けです
  • 多くは医療用途のCEマーク取得済みおよび/またはFDA登録済みです
  • ろ液への不純物の漏出を最小化
  • 50 mm Millex®シリンジフィルターは、気体をろ過してインライン方式のバキュームポンプを保護するために疎水性化合物により構成され、オートクレーブ処理が可能です
非滅菌Millex®シリンジフィルター
  • 溶解試験、HPLC、UHPLC、LC-MS、イオンクロマトグラフィー(IC)、一般的な粒子除去など、ろ過ベースのサンプル前処理を用途とします
  • 親水性PTFE Millex®フィルターは、抽出可能物質の含有量が少ないことがHPLC分析で証明されています
  • 親水性Durapore® PVDF Millex®シリンジフィルターを使用すれば、タンパク質試料の回収率が向上します
  • オートメーションシステム対応非滅菌Millex®シリンジフィルターユニットは、ハウジングがドーム状のため、運搬ラック上で隣のフィルターに瓦状に重なり合うことがなく、サンプル前処理のオートワークステーションでスムーズかつ信頼性の高い液の送達を可能にします
  • 非滅菌HPF Millex®フィルターには、大型粒子除去のための目盛り付きグラスファイバープレフィルターと、0.2 µmまたは0.45 µm精密ろ過用メンブレンフィルターが組み合わされています。このプレフィルターとメンブレンの組み合わせは、特に粒子を多く含む溶液をろ過する際、プレフィルターがないスタンダードなフィルターよりもスループットが有意に優れています
  • 50 mm Millex®シリンジフィルターは気体をろ過しインラインバキュームポンプを保護する疎水性化合物により構成されています
分析化合物のシリンジフィルターへの吸着に影響を及ぼす要因については、こちらをご覧ください
メンブレンタイプによるMillex®フィルターの選び方
Durapore® PVDFメンブレンを備える33 mm Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターの拡大写真
Durapore® PVDFメンブレン
  • 吸着性が極めて低い
製品リスト
Millipore Express<sup>™</sup> PLUS PESメンブレンを備える33 mm Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターの拡大写真
Millipore Express PLUSポリエーテルスルホン(PES)メンブレン
  • 細胞培養培地の調製に適した高流量および低タンパク質吸着性
製品リスト
親水性PTFEメンブレンを備える2つの33 mm Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターの拡大写真
親水性PTFEメンブレン
  • HPLC-UV抽出物が極めて少なく、化学適合性が極めて広い
製品リスト
疎水性PTFEメンブレンを備える2つの33 mm Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターの拡大写真
疎水性PTFEメンブレン
  • 優れた耐溶剤性、ベント用途
製品リスト
ナイロンメンブレンを備える33 mm Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターの拡大写真
ナイロンメンブレン
  • 広範な化学適合性
製品リスト
セルロース混合エステル(MCE)メンブレンを備える33 mm Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターの拡大写真
MCE(セルロース混合エステル)メンブレン
  • 最も参照されている汎用メンブレン
製品リスト
グラスファイバーフィルターを備える2つの33 mm Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターの拡大写真
グラスファイバーフィルター
  • 粒子レベルの高い溶液の浄化
製品リスト
Millex<sup>®</sup>シリンジフィルターのイラスト、下部の両矢印により「直径」パラメータが示されている
サンプル量によるMillex®フィルターの選び方
サンプル量Millex®シリンジフィルターの直径
1 mL未満
4 mm
1~10 mL
13 mm
10~100 mL
25~33 mm
4~8 L
50 mm