Merck
ホーム製品ろ過研究用滅菌フィルターデバイス
研究用滅菌フィルターデバイス
細胞培養培地、試薬、生体試料などの調製は、Millipore® 滅菌ろ過デバイスにお任せください。70年以上の専門知識を有するメルクは、高性能フィルターメンブレン技術の業界基準を打ち立てます。メルクの低結合メンブレンは、さらに信頼性と再現性の高い結果を得るために、重要な培地成分を保護するのに役立ちます。あらゆる容量の滅菌ろ過に適したメルクの幅広い製品ラインナップをご覧ください。
テスト
研究用滅菌済みフィルターデバイス
業界トップの Millipore®  ろ過滅菌デバイスを使用して、細胞培養培地の調製と水溶液のフィルター滅菌が可能です。数 mL ~ 20 L まで対応可能です。アプリケーションに合ったメンブレンと孔径の Steriflip®、Sterivex®、Stericap® および Steripak®  デバイスをお選びください。  
Stericup®吸引ろ過
基本のStericup®フィルターおよびサステナブルなStericup® Eフィルターは、細胞培養培地を保護するための一体型の培地ろ過デバイスです。高流束、低いタンパク質吸着性、マイコプラズマ除去およびプラスチック廃棄物低減などの目的に合わせて、メンブレンと孔径をお選びください。 
Stericup® 吸引ろ過の例