Merck
ホーム製品ろ過吸引ろ過フィルター
吸引ろ過フィルター
私たちは、バッファー、溶媒および培地の日常的なろ過のためのボトルトップ吸引ろ過および加圧ろ過ユニット、HPLCおよびUHPLC用サンプル前処理のためのシリンジレスフィルター、溶質および化合物の乾燥のための加圧フィルターファネルならびに微生物学的試験のための分析用フィルターファネルを提供しています。吸引システム中の汚染物質を封じ込めて分離する際に役立つ、吸引マニホールドおよびインラインフィルターデバイスも提供しています。  
よく使用される製品分野
製品
関連性で並べ替え
1~20/474を表示
表示を変更する
1~20/474を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
ボトルトップ吸引ろ過ユニット
ボトルトップ吸引ろ過ユニットおよびろ過用組み立て品は、バッファー、培地およびその他の水溶液の大量ろ過またはろ過滅菌のためにデザインされています。メンブレン材質、メンブレン孔径、ファネルの容量およびレシーバーのボトル口径に基づいて、製品を選ぶ必要があります。滅菌および非滅菌ろ過ユニットの両方を販売しており、Millicupフィルター、Corning®(日本国内取扱いなし)、BRAND®、DWK DURAN®、Nalgene® FastCap™、ZapCap、TPP® Filtermaxなどのブランドを取り扱っています。
メンブレン材質
  • ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、流量が高く、タンパク質の吸着性が低いため、培地のろ過に推奨されています。
  • セルロースアセテート(CA)メンブレンは、タンパク質および高分子の吸着性が非常に低いため、生物学的サンプルおよび血清を含む培地のろ過に最適です。
  • ニトロセルロース(CN)メンブレンは、一般的なバッファーのろ過に推奨されており、溶出物が少なく、タンパク質の吸着性が高いことが特徴です。
  • PTFEメンブレンは、化学的適合性が高く、幅広い用途に使用できます。タンパク質および低分子の吸着性が低いことが特徴であり、反応性の高い化学薬品のろ過に有用です。
  • ナイロンメンブレンは、親水性で幅広い化学的適合性を示し、溶出物が非常に少ないことが要求されるアプリケーションに推奨されています。これらはタンパク質および低分子の吸着性が高い場合があり、生物学的サンプルに使用することは推奨されませんが、タンパク質を含まない培地のろ過に使用することができます。
  • 親水性のPVDFメンブレンは、タンパク質の吸着性が非常に低く、タンパク溶液のろ過に推奨されています。
  • グラスファイバーフィルターは、ホウケイ酸グラスファイバーから製造され、通例ではプレフィルトレーションに用いられています。
メンブレン孔径
  • 孔径0.45 µmのメンブレンは、溶液の清澄化および微粒子の除去に用いられます。
  • 孔径0.20 µmおよび0.22 µmのメンブレンは、ろ過滅菌およびHPLC用の水溶液および有機溶媒の超清澄化に用いることができます。
  • 孔径0.1 µmのメンブレンは、孔径が小さいためマイコプラズマを除去することができます。
サンプル前処理用WHATMAN® MINI-UNIPREP®シリンジレスフィルター(日本国内取扱いなし)
シリンジレスフィルターは、プランジャーとフィルターを特徴とする組み立て済みのろ過デバイスであり、HPLC、UHPLCおよびその他の分析法のためのサンプル前処理に用いることができます。これらのデバイスは、さまざまな材質のものを販売しています。ポリプロピレン製デバイスは便利で廃棄が容易です。ホウケイ酸ガラス製デバイスでは、プラスチックが浸出することはなく、さまざまな溶媒とより幅広く適合します。多くの場合でオートサンプラーと適合し、作業の効率化に役立ちます。
NALGENE®分析用フィルターファネル(日本国内取扱いなし)
分析用フィルターファネルは、微生物学的試験ならびに水、原材料、食品、飲料製品およびその他の完成品の分析に用いられています。これらのフィルターファネルを用いることで、分析用にフィルターメンブレンを回収することが容易になります。無菌性、フィルターメンブレンの原料、フィルターへのアクセスのしやすさ、処理量および分析法に基づき、デバイスを選択する必要があります。
加圧フィルターファネル
AldrichおよびACE Glassの加圧フィルターファネルは、大気の影響を受けやすい化合物を、不活性ガスを用いて乾燥させることができます。吸湿性で大気および湿気の影響を受けやすい分析用サンプルを急速に乾燥させるために用いられています。原料の引っ張り強度、化学薬品耐性、環境の影響の受けやすさおよびフィルターへのアクセスのしやすさに基づき、加圧フィルターファネルを選択する必要があります。