凍結保存
私たちはフリーザーチューブ、バイアル、ラック、ラベル、マーカー、保管ボックス、手袋など、さまざまな極低温用のツールと消耗品を提供しています。極低温用製品は、オートクレーブ、フリーザー、極低温環境からの液体窒素、酸素またはヘリウムの取り扱い、低温室、送風フリーザー、極低温液体の充填、およびドライアイスの取り扱いに適しています。私たちは遺伝子研究所、バイオテクノロジー研究所、製薬研究所、不妊治療クリニック、その他の業界など、研究および臨床応用向けの多様な極低温用製品を提供しています。
製品
Direct thermal Cryo-Tags® and Tough-Spots® combo
horizontal layout, matrix on roll
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
blue, L × W 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
green, L × W 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
orange, L × W 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
red, L × W 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
yellow, L × W 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
orange, L × W 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
yellow, L × W 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, roll of 1000 ea (500 tag, 500 spot)
Laser Tough-Spots®
diam. 3/4 in., green, pack of 2160 ea
レーザーCryo-Babies®
white, L × W 1.28 in. × 1/2 in.
Nalgene® 凍結保存バイアル
capacity 2.0 mL, sterile, External threads
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 100 x 0.5 mL tubes
Nalgene® 凍結保存バイアル、システム100
capacity 1.5 mL
Cryo-Babies凍結保存バイアル用ラベル
white, L × W 1.28 in. × 0.5 in., roll of 1000 labels
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 100, assorted colors polypropylene, pack of 5
Cryo-Safe™ vial storage box
pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
LD35, beaker style, capacity 35 L
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 169 x 0.2 mL tubes
Cryo-gloves®
特殊環境(-160~150°C)での作業時に優れた熱保護、柔軟性、および機敏性をもたらす、さまざまなサイズの耐水性Cryo-gloves®(クライオグローブ)の商品群からお選びください。
- より暖かく快適なスタイル
- 断熱性を高める大きめのサイズ
- 溶媒/化学物質に耐性がある
- 皮膚呼吸が可能で、静電気が発生しない
- 機械洗浄/乾燥可能なインナーライナー
- クラス1000のクリーンルームの使用に適している
- アスベストフリー
保管ラック・フリーザーボックス
凍結材料を整理するための耐久性のあるラックとフリーザーボックスを幅広く取り揃えています。Arctic Squares®、BRAND®、Corning®(日本国内取扱いなし)、Nalgene®、Nunc®、TrueNorth®などの人気のあるブランドからお選びください。
- ラックは積み重ね可能で、位置を示す英数字付き
- 段ボール製からステンレス鋼製までラインナップが豊富
- さまざまな色と形状のものが利用可能
凍結用ラベル・マーカー
Cryo-tags™、Cryo-babies™、Tough Tags™、Tough-Spots™など、あらゆる種類のDiversified Biotech社の耐久性のあるラベルとマーカーを提供しています。これらのラベルを使用すると、ほとんどのプラスチック、ガラス、および金属に、劣化することのない、着色された、化学的に不活性で、耐熱性のあるタグ付けができます。また、この商品群には、印刷を容易にするために特別に設計されたレーザー凍結用タグも含まれています。
凍結用バイアル・凍結用チューブ
液体窒素の気相中において低温で生体サンプル、ヒトまたは動物の細胞を保護および保管するように設計された、広範囲の極低温用チューブとバイアルを提供しています。非細胞傷害性で発熱物質フリーの極低温保管チューブは、滅菌済みで、耐熱性があり、自立型です。シリコン製ガスケットを使用することなく、外部スレッディングとバイアル内の絶対的な気密性を保証します。
その他の凍結用付属品
液体窒素デュワーから凍結用鉗子まで、凍結環境における安全で効率的な生産に必要なツールを提供しています。
- 凍結保存用鉗子を使用すると、凍結保存用ストロー、バイアル、その他の小さな物体を簡単に操作できます。
- TrueNorth® クールコンテナは、氷および氷塩スラリーを使用して温度感受性サンプルの冷却に使用できます。
- TrueNorth® ミニクーラーは断熱ゲルで満たされており、実験台での作業中に PCR 試薬、酵素、およびその他の生化学試薬を冷却できるように設計されています。
- 極低温デュワーの Worthington Liquid Dewar(LD)シリーズは、少量の液体窒素を保管および分配できるように設計されています。
- 極低温冷蔵庫のWorthington Laboratory System(LS)シリーズは、便利なボックスタイプの保管ラックの中にバイアルを保管できるよう独自に設計されています。
関連動画