液体の処理・分注
以下の先導的ブランドから少量の液体を分注するためのさまざまなピペットチップとピペッターを取り揃えています。Eppendorf® Combitips Advanced™(日本国内取扱いなし)、ep Dualfilter T.I.P.S.®、Corning® DeckWorks™(日本国内取扱いなし)、Lambda®、Isotip™、ART® barrier tips、SoftFit L Reload System™、BRAND® HandyStep®、Transferpettor、BIO-CERT、PD-Tips。分子生物学と細胞培養に必要な品質保証に、Corning® Costar® Stripette®(日本国内取扱いなし)またはKIMAX™ 51血清用ピペットは適しています。MilliSentials™ 分注ピペットコントローラー、Eppendorf® Easypet®(日本国内取扱いなし)、またはBRAND® accu-jet® proピペットコントローラーと組み合わせれば、申し分のない組み合わせとなります。滴定および分析化学手法のために、BRAND® BLAUBRAND® ETERNA全量ピペットには、オリジナルのバッチ認証が付いています。私たちはラボのニーズを満たすため、BRAND® Dispensette® SやSeripettor® pro、Hamilton®のDual syringe diluter Microlab™625、およびKDS Legato™ シリンジポンプなどのボトルトップディスペンサーも加え、ラボの一般的な使用向けの製品を幅広く取り揃えています。
詳細はこちら
主なフィルター
製品
MTC™ Bio Propette™ Digital pipette controller
with attached Quickstand retractable stand, USB-C charging port
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer slip tip, centered, capacity 1 mL, graduated, 0.01 mL, non-sterile
BRAND® Titrette® デジタルボトルトップビュレット
capacity 50 mL, without interface RS 232
パスツールピペットゴム球
capacity 2 mL
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer lock tip, centered, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
ブランド®ピペットチップ
volume 0.5-5 mL, bulk
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (100-1000 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer lock tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, non-sterile
パスツールピペットゴム球
capacity 1 mL
Hamilton® syringe
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
BRAND®ピペットチップ、バルク
volume 2-200 μL, pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
ステンレス鋼304シリンジニードル
gauge 18, L 6 in.
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer slip tip, centered, capacity 3 mL, graduated, 0.1 mL, sterile
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 5-50 mL, with recirculation valve
BRAND® Titrette® デジタルボトルトップビュレット
capacity 25 mL, without interface RS 232
BRAND®ピペットチップ、バルク
volume 50-1000 μL, pack of 5000 ea (10 bags of 500)
ブランド®ピペットチップ
volume 1-10 mL, bulk
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
BRAND®ピペットチップ、バルク
volume 50-1000 μL, pack of 1000 ea (2 bags of 500)
ステンレス鋼304シリンジニードル
gauge 18, L 12 in.
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
ピペッター
ピペッターはピペットチップを付けて使用し、一定量の液体を吸い上げ、分注します。
- 手動ピペットは空気を押し出し、その力で測定された液量を容器に移します。
- 電動ピペット はピペット操作の反復による腱鞘炎や筋肉障害の発生を最小限に抑え、手動ピペットに取って代わります。
- ポジティブディスプレイスメント式ピペット は、少量の揮発性またはDNAなどの粘稠な物質に使用します。ポジティブディスプレイスメント式ピペットは、液体を直接押し出すピストンとキャピラリーで構成された使い捨てマイクロシリンジチップが必要です。ポジティブディスプレイスメント式は粘稠性/発泡性が強い液体、あるいは高密度/蒸気圧の液体のピペッティングに適しています。
- リピートピペット は、複数のチューブまたはウェルに同量の液体を繰り返し分注でき、分注のたびに液体を吸い上げる必要がありません。
- マルチチャネルピペッター は、複数のチップを装着でき、1台で複数のウェルプレートに分注できます。
ピペットチップ
ピペットチップは、マイクロピペットで液を吸い上げ、測定した量を分注するための使い捨てアタッチメントです。ピペットチップの選択は、さまざまな要因によって異なります。
- 処理容量:チップは指定のピペッターに装着し、指定範囲の容量を正確に測定して移すための器具です。正確に分注するためには、チップの容量がピペッターの容量に合っていなければなりません。
- 材質 :ピペットチップは中身が見やすいように、通常、透明の使い捨てポリプロピレンでできています。腐食性の化学物質を分注するときは、ガラスピペットチップを使用できます。
- 寸法:ゲルの添加、マイクロキャピラリーの充填、PCR、首長の瓶からピペッティングを行うための延長できるピペットチップもあります。広孔ピペットチップは、チップの孔が大きく、粘性液、ゲノムDNA、脆弱な細胞株を移すことができます。ピペットチップは、ピペッターの胴部に密着する適切な寸法のものを取り揃えています。
- 無菌性:チップは滅菌製品、またはアッセイでの必要性に応じて非滅菌製品があります。細胞培養で利用する場合は、通常、滅菌ピペットチップの使用が求められます。
- チップに施された処理:チップはDNase、RNaseおよび発熱性物質フリーです。チップで液体を取り扱う際、タンパク質の吸着または保持を弱めるコーティングまたは処理が施された特殊なピペットチップが必要な場合があります。
- フィルター・バリアチップ:フィルター付きピペットチップは接合部にフィルターが仕込まれており、ピペッターの汚染や分注間の相互汚染を防ぐため、核酸、病原性物質、放射性アイソトープを扱う場合に推奨されています。チップバリアは液体がピペッターに侵入するのを防ぎます。汚染防止に利用できるフィルターおよびバリアチップは数種類あります。
- 適合性:ユニバーサルチップは、大半の標準ピペットに適合します。ピペットによっては胴体の形状が通常と異なり、特殊なチップが必要な場合があります。一部のピペットチップは硬化プラスチック製のため、ピペッターによっては合わない場合があります。ポジティブディスプレイスメント式ピペッターで粘液のピペッティングを行う場合、キャピラリーやピストンをはめ込んだ特殊チップが必要です。
ピペットコントローラー・バルブ
ピペッターおよびピペットコントローラーは、血清ピペットや吸引ピペット内に液体を吸い上げ、測量および分注するために使用します。
- 手動ピペットは空気を押し出す力で測定した液量を容器に移します。
- 電動ピペッター(ピペットコントローラーとも呼ぶ)は人間工学に基づいた形状で、ピペッティングの反復による怪我の発生を最小限に抑えます。
- ポジティブディスプレイスメント式ピペッターは粘稠性/発泡性が強い液体、あるいは高密度/蒸気圧の大きい液体のピペッティングに適しています。
ピペット
ピペットは血清学、細胞培養、化学の分野で液量を精密に測定するために使用する、目盛付きガラスまたはプラスチックチューブです。ピペッティングではピペット、ピペッター、またはピペットコントローラーなどのピペットディスペンサーを使用し、液体を吸い上げて測定し、分注します。ガラスピペットは再使用可能である場合が多く、非常に正確な測定ができ、腐食性溶媒にも適合します。プラスチックピペットは、ガラスが破損する問題がなく、ポリスチレン(極めて正確な測定に加えてプラスチックの利便性がある)、ポリエチレン、ポリプロピレンの製品があり、化学物資への耐性が幅広いです。
- 血清ピペットは、液体をmL単位で測定および分注する際に汎用されるガラスまたはプラスチック製ピペットです。通常はメニスカスを正確に測定するための目盛りが付いており、滅菌済み製品は無菌的な細胞培養に、非滅菌製品はラボでの一般的分注に使用します。オプションで過充填や汚染を防ぐコットンプラグを購入できます。粘性の液体や懸濁液のピペット操作用に大型チップピペットも販売しています。
- パスツールピペット(トランスファーピペットにも分類)には目盛りが付いた球部(点眼器に類似)がありますが、それは少量の液体を移動するためのものです。これらのピペットはガラス、ポリスチレン、またはポリプロピレンでできています。パスツールピペットおよびトランスファーピペットには、液量を測定するための目盛り付きの製品と目盛りなしの製品があります。
- 吸引ピペットは、液量を測定せずに液体を容器から吸引または吐出するために使用されます。通常は目盛り付きで、容量のみに合わせたサイズで、栓付き・栓無し、滅菌・非滅菌、プラスチック製・ガラス製が販売されています。
- 全量ピペットは目盛り付きで、決まった量の液体を高精度で測定できます。長い管の中央に液を溜める球部があり、規定の体積を示す目盛りが1つ付いています。分析化学に汎用され、標準原液からの試験溶液の調製や、滴定用溶液の調製に用いられます。
ボトルトップディスペンサー
ボトルトップディスペンサーは、ボトルの上部に取り付けて液体を測定する器具で、液体を汚染することなく安全で再現性の高い分注ができます。ボトルの口径、材質(化学的適合性があること)、分注量の範囲を基準にお選びください。
関連資料
- Flyer: Eppendorf® Product Expansion with Merck
Researchers want to find and use the best products for their research. In order to accommodate the breadth of products available in the market today, Merck has expanded its partnership with Eppendorf to offer a more comprehensive selection of liquid, sample, and cell handling instruments and consumables to better equip you with the tools necessary to advance your research.
- Brochure: Corning® DeckWorks™ Pipet Tips
Corning DeckWorks pipet tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
- Brochure: Eppendorf Pipette Holder System
Protect your precious liquid handling device from possible damage, contamination or chemicals spilled on the bench. The stands for single instruments have a robust design and securely hold one manual or electronic device
- Protocol: Dispensette® Testing Instructions (SOP)
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.