Merck
ラボ用フラスコ
ACEラボ用丸底フラスコ
ラボ用フラスコは、科学的研究や実験において一般に使用されるガラス器具です。ラボ用フラスコを用いて、溶液の混合・保存、正確な容量測定、溶液の調製・加熱・還流・蒸留・ろ過、さらには制御された条件下での種々の化学反応を行えます。ラボ用フラスコにはさまざまな形状や大きさのものがありますので、目的に応じてお役立てください。
製品
関連性で並べ替え
1~20/1418を表示
表示を変更する
1~20/1418を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
三角フラスコ
三角フラスコはプラスチック製またはガラス製の平底の円錐形フラスコで、溶液の注入、混合、測定、ラボ用化学薬品の保管、懸濁細胞培養の促進に広く使用されています。三角フラスコは、その特徴的な円錐形と狭いネックの形状には、あらゆる科学実験において不可欠なツールとなるにふさわしい利点がいくつもあります。
Corning三角フラスコ
滅菌済みで使い捨て可能であるため、細胞培養、液体処理、保管など、幅広い用途に最適です。Corningの使い捨て三角フラスコには、正確な測定を確実に行うための成形目盛りが付いています。個別包装で、漏れを効果的に防ぎながら継続的なガス交換を可能にするベント付きキャップのオプションがあります。
BRANDTM三角フラスコ
ガラス製またはプラスチック製で、さまざまなネックデザイン、スクリューキャップまたはビーズ加工リム、目盛り付き、広口タイプと細口タイプなど、幅広い選択肢で提供しています。
Nalgene三角フラスコ
Nalgeneフラスコは、ポリプロピレン製、ポリカーボネート製、ポリメチルペンテン製、フルオロポリマー製などのラボグレードの素材でできています。スクリューキャップ付きもご用意しています。費用対効果に優れたソリューションを提供し、優れた化学的不活性、高い衝撃強度、透明度を示します。さらに、Nalgeneフラスコはマイクロ波放射を通過させるため、ラボでの用途に利便性と汎用性が高くなっています。
Foxx life science三角フラスコ
プラスチック製で、細胞培養および発酵用途に特化して設計されています。さまざまな実験的要件に対して柔軟性と適合性があり、底形状はバッフル付き/バッフル無しのどちらでもご用意しています。
丸底フラスコ
丸底フラスコ(別名:煮沸フラスコ)は、底が平らな球形で、ネックが1本または複数のタイプがあります。一般に、加熱、還流、蒸留、および効率的な混合と加熱が必要とされるその他の化学的プロセスに使用されます。丸い形状により熱分布が均一になり、底は平らであるため、加熱マントルやウォーターバスで安定します。
Ace丸底フラスコ
ホウケイ酸ガラス製で、ネック番号とジョイントサイズのオプションが多数あります。また、標準タイプと肉厚タイプもあります。中央ジョイントの直下にフレアアウト(flare-out)を設けることも可能であり、これにより撹拌ブレードの洗浄や取外しが簡単にできます。
コニカルフラスコ
ラボでは、コニカルフラスコを用いて、溶液の混合・保存、滴定、ブンセンバーナーによる液体の加熱、ろ過プロセスを実施できます。テーパー形状であるため、飛び散りのリスクなく、効果的な攪拌や混合が可能です。通常はガラス製またはプラスチック製で、さまざまな量の液体に対応できるように多様なサイズでご用意しています。
Pyrex®バッフル付き振とうフラスコ
透明なホウケイ酸ガラス製で、ネックが長いため液体の飛び散りが防止されます。振とうインキュベーターまたはシェーカー用に特化して設計されています。Pyrex®ホウケイ酸フラスコは、優れた耐熱性と化学薬品耐性を備えており、幅広い用途に適しています。
真空ろ過アセンブリーフラスコ
ホウケイ酸ガラス製の真空ろ過専用に設計されたフラスコで、サイドアームを特徴としています。固体粒子を保持しながら液体を通過させる圧力差を作り出すことによって、液体から固体を分離するという重要な役割を果たしています。多くのろ過用途に不可欠なフラスコであり、お客様に効率的かつ信頼性の高いろ過能を提供します。
細胞培養フラスコ
In vitroで細胞を成長・増殖させるための培養に用いられます。細胞の生育に最適な環境を提供し、細胞挙動のさまざまな側面の研究を容易にし、実験が実施できるように設計されています。フラスコの表面は、細胞の付着や生育能に直接影響を及ぼすため、考慮すべき重要な因子です。細胞培養フラスコの内表面は、細胞の付着と生育を促進するためにしばしば処理またはコーティングされています。
Corning®細胞培養フラスコ
長方形のポリスチレン製のフラスコで、キャップ付きです。フラスコの内表面は組織培養用に処理されており、細胞生育に最適な表面を提供します。
Millicell® HYフラスコ
細胞の均一かつ一貫した生育と高収率を可能にする革新的な多層式細胞培養フラスコです。
メスフラスコ
メスフラスコは特定の容量の液体の正確な測定や調製に用いられます。特徴的な梨形の設計でネックが長く、ネックまたは本体に単一の検量線マークがエッチングされています。メスフラスコは、精密な容量測定、希釈、溶液調製のため、ならびに標準化およびキャリブレーションのため、分析化学で一般に使用されています。
Pyrex®メスフラスコ
ホウケイ酸ガラス製で、ガラス製またはポリエチレン製の栓が付いた肉厚のネックを特徴としています。