Merck
実験用チューブ
Corning<sup>®</sup>遠心分離チューブ
試験管、培養管、遠心分離チューブなどの実験用チューブは、一般的にガラス製またはプラスチック製で、さまざまな科学実験や手技に使用されています。形状は円筒形で、底は丸く、上部は開いており、内部の液体量を測るために側面に目盛りが付いていることが多いです。実験用チューブは、化学薬品の混合や加熱、少量の液体の保存、顕微鏡下での反応観察など、幅広い用途に使用できます。
詳細はこちら
製品
1~20/837を表示
表示を変更する
1~20/837を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
試験管
試験管は、上部が開いており、底が丸い円筒形のガラスまたはプラスチック製のチューブです。一般に実験室では、実験や分析中に少量の液体や物質を保持し、混合するために使用します。試験管にはさまざまなサイズがあり、通常、長さは数センチから数十センチです。温度変化、化学反応、滅菌処理に耐えられるように設計されています。試験管には、液体量を計るための目盛りが付いていることが多く、汚染や蒸発を防ぐためにキャップや栓で密閉できます。
Pyrex® チューブ
Pyrex® 試験管はホウケイ酸ガラス製で、プレーンなネックと丸底が特徴です。目盛りと縁があるものとないものがあります。
BRAND® 目盛付きガラス試験管
この試験管は無色のホウケイ酸ガラス製で、底は丸く、ポリプロピレン製のキャップが付いています。
BRAND® ユニバーサルサンプルチューブ
この試験管は、底が丸い無色透明のポリスチレン製のサンプル用チューブです。
DURAN® 試験管
DURAN®試験管はホウケイ酸ガラス製で、目盛りがなく、無菌タイプとオートクレーブ滅菌可能タイプがあります。
Corning® Falcon® 丸底試験管
これらの試験管は無菌タイプと未滅菌タイプが選べ、丸底のポリスチレン製で、スクリューキャップが付いています。
遠心分離チューブ
遠心分離ボトルやバイアルとしても知られる遠心分離チューブは、遠心分離機で使用するように設計されています。その設計により、破損や変形のリスクなく、遠心分離機内の高速回転力に耐えられます。これらのチューブは通常ポリプロピレンやガラスのような耐久性のある素材で作られており、厳しい遠心分離条件下での信頼性を確保しています。遠心分離チューブは、生体サンプル中の成分の分離、タンパク質やDNAの精製、粒子や細胞の沈降など、さまざまな用途で重要な役割を果たしています。
Eppendorf® 遠心分離チューブ
最高品質のバージンまたはバイオサーキュラーポリプロピレン(PP)製のEppendorf® 遠心分離チューブは、殺生物剤、可塑剤、ラテックス不含です。オレイン酸アミド、エルカ酸アミド、ステアリン酸アミドなどのスリップ剤を使用せず、最適化され、高度に研磨された金型で製造されています。Eppendorfグレードの製品には、スタンダード使用、培養用Biopur®、タンパク質やPCR用途で最大限のサンプルを回収するLoBind®などがあります。
Greiner遠心分離チューブ
これらの遠心分離チューブは透明なポリプロピレン製で、遠心分離に適しているかどうかは、処理する溶液の比重と使用するローターの種類によって異なります。
TPP® 遠心分離チューブ
この遠心分離チューブは透明なポリプロピレン製で、円錐形の底とキャップが特徴です。すべての標準的な遠心分離機と互換性があり、その革新的なデザインは、確実な密封性、卓越した透明性、明確な目盛、視認性の高いマーキングエリアが優れています。遠心分離チューブのスクリューキャップは安全で転倒しにくくなっています。これらのチューブは優れた透明度を示し、キャップとチューブの側面にある白いマーキング部分が簡単にわかるようになっています。
Nalgene® 遠心分離チューブ
これらの遠心分離チューブは、ポリプロピレンコポリマー製の未滅菌透明チューブで、円錐形の底が特徴的です。ポリプロピレンコポリマーは、幅広い試薬と適合します。
BRAND® 遠心分離チューブ
これらのBRAND® 遠心分離チューブはポリプロピレン製で、高品質かつ耐薬品性に優れています。円筒形のチューブの縁にはビーズが付いています。
PYREX® 使い捨てガラスコニカル遠心分離チューブ
これらの遠心分離チューブはホウケイ酸ガラス製で、未滅菌、ねじ山付きで底は円錐形です。
マイクロチューブ
マイクロチューブは、微量遠心分離チューブとも呼ばれ、マイクロリットルからミリリットルまでの液体を保存するために設計された小型容器です。無菌タイプと未滅菌タイプから選択でき、スナップ式やスクリュー式など、キャップも選択でき、微量遠心機での使用にも適しています。
Eppendorf® セーフロックマイクロ試験管
この微量遠心分離チューブは無色のキャップ付きチューブで、底は円錐形で、目盛りが付いています。蓋は、培養中や保管中に不意に開いてしまうのを防ぐための追加保護となります。このチューブはオートクレーブ滅菌が可能で、温度範囲は-86~100℃です。ポリプロピレン製なので、極端な温度だけでなく、化学的、機械的ストレスからも保護されます。
MAXYMum Recovery® マイクロチューブ
これらのチューブは耐薬品性に優れたポリプロピレン製で、サンプル保護のため、効率的な密閉を保証するスナップキャップが付いています。極めて低いチューブ表面保持率を実現し、最適な精度および真度を促進し、サンプルの回収率を最大限にします。
Clear-view スナップキャップ・マイクロチューブ
このマイクロチューブは、ポリプロピレン製の無色の円錐形のチューブです。RNaseおよびDNase不含で、角度のついたキャップのデザインで開けやすく、親指が疲れません。
PCR用チューブ
PCR用チューブは、分子生物学ラボでポリメラーゼ連鎖反応(PCR) を行うために使用される小さなチューブです。各種素材から製造され、さまざまな容量のこれらのチューブは、PCR処理中に必要とされる高温に耐えるように設計されています。
Corning® PCR用チューブ
これらのPCR用チューブはDNaseおよびRNase不含の未滅菌チューブで、薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットし、熱伝達効率を最適化するよう設計されています。また、これらのチューブはオートクレーブ可能です。
Eppendorf® PCR用チューブ
これらのチューブは、底が円錐形の無色のポリプロピレン製チューブです。均一な壁厚と滑らかな表面が特徴で、サンプルの効率的な加熱を促進し、PCR処理を迅速化します。
細胞培養チューブ
Pyrex® 培養チューブ
ホウケイ酸ガラス製の培養チューブは、pHの変化を最小限に抑え、ソーダ石灰ガラスから放出される可能性がある汚染物質のリスクを低減するように設計されています。また、使い捨てチューブとしても提供されており、丸底または平底、縁の有無、スクリューキャップのオプションがあります。
NMR用チューブ
NMR用チューブは、空気に敏感な有機化合物に関することなど、すべての核磁気共鳴分光手技で使用できるように設計されています。これらのチューブは、スピナータービンに確実かつタイトにフィットし、NMRのバックグラウンド干渉が完全にないことを保証します。高品質の耐薬品性ガラスから作られたNMR用チューブは、NMR測定に影響することなく、サンプルの純度を維持します。通常ホウケイ酸ガラス製で、再利用可能タイプと使い捨てタイプがあり、長さや外径も選べます。
Norell® 天然石英NMR用チューブ
これらのNMR用チューブは、ホウ素NMR分光器に使用され、150℃を超える温度や255 nmを超える波長の紫外線触媒反応用として設計されています。
Bruker® SampleJet NMR用チューブ
これらのNMR用チューブは無色で、ネックのネジ山が特徴的なキャップが付いています。セラミックスピナーとの互換性はありません。
Wilmad® 石英NMR用チューブ
これらのNMR用チューブは無色で、薄く、ネジ山のネックがあり、ホウ素NMR分光法の研究に有用です。
Aldrich® ColorSpec® NMR用チューブ
これらのNMR用チューブは透明で、細長いホウケイ酸ガラス製のため、グランドジョイント、バルブおよび真空ラックとの互換性が確保されています。精密な粒砕と研磨工程を経て、回転時の優れた安定性を実現し、あらゆるNMR分光分析用途で可能な限りの最高分解能を実現します。