量子ドット
量子ドットは、直径が通常2~10 nmの範囲にある半導体ナノ結晶であり、その微小なサイズにより電子が極めて小さな長さスケール内に閉じ込められ、量子力学的効果が支配的となる。ドットの粒子サイズは、量子閉じ込めによるエネルギー準位およびその結果生じる光電子特性を決定づける。粒子サイズを精密に制御することで、科学者は特定の波長を吸収・発光する量子ドットを設計することができる。ドットが大きいほど赤色方向に、小さいほど青色方向にシフトする。 さらに、量子閉じ込めによる離散的なエネルギー準位を持つため、量子ドットは非常に狭い吸収・発光スペクトルを示します。このサイズに依存する色の調整可能性と狭い発光スペクトルにより、量子ドットは生物イメージングから次世代ディスプレイに至るまで、幅広い用途で有用です。当社の量子ドットは、明るい発光、狭い粒子径分布、高純度、および高い量子収率を特徴としています。有機系および水系両方の製剤をご用意しています。
製品
人気のフィルター
関連リソース
- 記事:量子ドット
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
- 記事:グラフェン量子ドット:特性、合成、および応用
新規量子ドット材料であるカーボン量子ドットおよびグラフェン量子ドットは無毒で、良好な溶解性と安定したフォトルミネッセンスを示し、表面修飾をしやすい利点があるため、無機量子ドットに代わる材料の候補として有望視されています。
- 記事:量子ドット:新たな種類の可溶性光学ナノ材料
量子ドットの原理、合成、応用例について、シカゴ大学のPhilippe Guyot-Sionnest教授に解説していただきました。シグマアルドリッチでは、様々な量子ドット製品を販売しております。
- 記事:ペロブスカイト量子ドットの合成
ペロブスカイト量子ドットの研究は課題を克服して進歩を遂げていて、発光デバイスの迅速な開発を可能にしています。
- 論文:単分散コロイド量子ドットの合成法
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。
- 記事:エレクトロニクスおよびエネルギー分野における量子ドットの応用
オプトエレクトロニクスや太陽電池への応用が期待されている、非カドミウム系量子ドット(ペロブスカイトおよびPbS)についてご紹介します。
- Advances in Colloidal Quantum Dots for Applications in the Visible Spectrum
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
- 量子ドットの実用化に向けて:ナノスケール合成の制御とミクロンスケールの用途
機能性ポリマー:生分解性、親水性、両親媒性、および刺激応答性のポリマーを含むバイオメディカル用途のために合成されたもの。
- 硫化鉛赤外量子ドット:特性と応用
硫化鉛系赤外量子ドットは、近赤外および短波長赤外域の波長を吸収・放出します。シグマアルドリッチのPbS量子ドットは、光電子特性および表面化学特性が十分に評価されており、光検出器、太陽電池、赤外LEDへの応用に最適です。
- Cadmium-free Quantum Dots for Bioimaging
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
- 金ナノ粒子(金コロイド)特性と応用
シグマアルドリッチでは、狭い粒径分布で高い球形度をもつ金ナノスフィアや金ナノアーチンなど、多様な形状・表面官能基をもつ金ナノ粒子製品を販売いたしております。
- バイオイメージング用蛍光ナノ材料:
Torelli教授は、蛍光性ナノ材料についてレビューし、新たなバイオイメージング・アプリケーションのための輝度、光安定性、サイズを評価する。
量子ドットの特性と応用
量子ドットは、その鮮やかで純粋な発色や、幅広い色スペクトルを発光できる特性から、特に光学用途において極めて重要です。また、高い量子効率、長い寿命、高い消光係数も備えています。これらの特性により、LED、固体照明、ディスプレイ、太陽光発電などに利用されています。
ゼロ次元構造である量子ドットは、高次元材料に比べて状態密度がより鋭く分布している。その微小なサイズにより、電子はより大きな粒子に比べて移動距離が短くなるため、トランジスタ、太陽電池、超高速全光スイッチ、論理ゲート、量子コンピューティングなどの電子デバイスの高速動作が可能となる。
また、量子ドットはサイズが小さいため、体内で移動することが可能であり、バイオイメージング、バイオアッセイ、バイオセンサーなど、さまざまな生物医学的用途に適している。蛍光を利用したバイオセンサーにおいて、量子ドットは有機色素に比べて多くの利点を持つ。量子ドットは全スペクトルにわたって発光が可能で、輝度が高く、発光スペクトルの幅が狭く、経時劣化も最小限であるため、生物医学的用途において従来の有機色素よりも優れている。
無機量子ドット
無機量子ドットは、無機半導体材料で構成される量子ドットであり、通常、周期表のII-VI族(CdSe、CdS、ZnSなど)、III-V族(InP、InAs、GaAsなど)、またはIV-VI族(PbS、PbSeなど)の元素から成る。 無機量子ドットには、コア型、コアシェル型、および合金型があります。
当社は、UV から NIR までのスペクトル範囲を持つ無機量子ドットを提供しており、取り扱いの容易な水またはトルエンの溶液で提供され、幅広い表面機能化が特徴です。
コア型量子ドット
コア型量子ドットは、CdTe や PbS など、単一の材料から作られたナノ結晶です。コア型ナノ結晶の光発光およびエレクトロルミネッセンス特性は、粒子サイズを変えるだけで微調整することができます。
コア・シェル型量子ドット
コア・シェル型量子ドットは、半導体コア材料と、ZnSのような別個の半導体シェルから構成されており、量子効率と安定性を高めています。
コア(CdSe)をバンドギャップの大きい材料(シェル)で包むことで、これらの量子ドットは50%を超える量子収率を達成します。また、シェル被膜は非放射再結合サイトをパッシベートするため、様々な用途におけるプロセス条件に対してより高い耐性を発揮します。
合金量子ドット
異なるバンドギャップを持つ2つの半導体を組み合わせることで形成される合金半導体量子ドットは、サイズだけでなく、組成や内部構造を通じて光学的および電子的特性を調整することを可能にします。これらの合金は、バルク材料や親半導体のいずれとも異なる特性を示し、量子閉じ込め効果を超えた、組成に依存した調整可能性を提供します。
カドミウムフリー量子ドット
カドミウムフリー量子ドットの開発は、毒性への懸念を背景に進められており、InP/ZnSおよびCuInS₂/ZnSのコア/シェル型量子ドットが主要な代替材料として台頭している。これらのカドミウムフリー材料により、生物イメージング、ディスプレイ、およびオプトエレクトロニクス分野において、より安全な応用が可能となる。
炭素系量子ドット
炭素系量子ドットは、量子閉じ込め効果やエッジ効果に加え、高い生体適合性、水溶性、容易な化学修飾、触媒特性など、多くの有利な特性を示す。炭素系量子ドットの種類には、グラフェン量子ドット(GQDs)やカーボン量子ドット(CQDs)などがある。 GQDは、横方向の寸法が100ナノメートル未満の、数層のシートから構成されるグラフェン構造(sp2混成炭素)である。CQDは、アモルファスカーボンに類似した、sp2およびsp3混成炭素の無秩序な構造から成り、物理的寸法は10ナノメートル未満である。
ペロブスカイト量子ドット
ペロブスカイト量子ドット(PQDs)は、高い発光効率を持つ半導体材料である。これらは、低い閾値、波長の調整可能性、および極めて安定した誘導放出(SE)を特徴とする。 これらの半導体は、有機・無機ハイブリッド型の金属ハロゲン化物系ペロブスカイト材料の一種であり、一般的な化学式は ABX₃ である。ここで、A はセシウム(Cs)または FA(ホルムアミジニウム)、X は塩素(Cl)、臭素(Br)、またはヨウ素(I)である。これらは直接バンドギャップを有しており、様々な光電子デバイスに有用である。
赤外量子ドット
PbS、Ag₂S、Ag₂Seなどの狭バンドギャップ半導体で構成される赤外量子ドットは、近赤外から短波長赤外(NIR~SWIR)の範囲において、サイズによって調整可能な光学特性を提供する。これらの材料は、センシング用の光検出器、太陽電池用の増感剤、通信や生物イメージング用の赤外線エミッタなど、重要な用途を実現する。
量子ドットキット
当社の量子ドットキットが持つ、独自の光学的特性および生体適合性をぜひご活用ください。キットには、すぐに使用できる混合状態のナノ粒子が同梱されています。抗体のスクリーニングや新しい体外診断法の開発を簡単に行うことができます。コンジュゲーションに関する事前の経験は必要ありません。研究活動において、これらの強力な材料の可能性を最大限に引き出してください。
関連ウェビナー
量子ドット(QD)は、発光特性を調整することができます。このウェビナーでは、ディスプレイ用ペロブスカイト量子ドットおよび近赤外線用途向けのPbS量子ドットについて解説します。
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。