カスタムDNAオリゴ・qPCRプローブ
オンラインでオリゴ製品をご注文する方法をご覧ください。
オリゴヌクレオチドは、基礎的なゲノム研究から疾患の診断と治療法までの現代のライフサイエンス研究基盤を築いています。オリゴヌクレオチドは、PCR用プライマーまたはハイスループットプライマーとしての使用に加えて、マイクロアレイ、結合、免疫賦活アッセイ、Sanger Sequencing・NGS(非アダプター)、アンチセンス分析、およびX線結晶構造決定においてプローブとして使用されています。
35年以上の経験を有するカスタム・プレデザインDNAオリゴ製品の全世界のライフサイエンス業界へのサプライヤーとして、私たちは、最新技術を有し、他社に負けない価格を提供し、全世界の事業への持続的な投資を行っています。私たちは、バイオインフォマティクス、さまざまな合成化学、専有の社内設計プラットフォームに対する総合的理解を持つため、高い品質とパフォーマンスを持つオリゴを合成することを得意としています。私たちは、質量分析と吸光度測定にて品質を確認し、強固な品質管理システム(QMS)を維持しています。
オンラインでのオリゴ製品の注文方法については、動画を再生してご確認ください。
| 製品 | 製品内容 | |
| DNAオリゴ(チューブ) | PCR、シーケンシング、クローニングなどのアプリケーションのための、非修飾および修飾オリゴ | 注文 |
| DNAオリゴ(プレート) | 96または384ウェルプレートで提供 | 注文 |
| ロングオリゴ | 遺伝子構築、マイクロアレイ開発およびCRISPRゲノム編集で使用可能なDNAオリゴで、長さは121~180塩基 | 注文 |
| Easy™ オリゴ | 脱塩、100μMに調製済みの定額PCRプライマー | 注文 |
| Pure & Simpleプライマー | カートリッジ精製、乾燥品の定額PCRプライマー | 注文 |
| WellREDオリゴ | Beckman Coulterの CEQ/GeXP Genetic Analysis Systemsで使用 | 注文 |
| iScale Oligos™ | in vivoでの使用、ハイスループット、商用利用向けの大容量オリゴ(ミリグラムおよびグラム単位) | 注文 |
| カスタム次世代シーケンシングオリゴ | シーケンシングプラットフォーム用にカスタム合成されたユニバーサルおよびインデックス(バーコード)アダプターオリゴ | ご依頼 |
| 商用オリゴ | ライフサイエンス研究ツール、分子診断(ISO 13485での生産も可能)および研究開発試験向けのカスタムDNAプライマー、qPCRプローブおよびカスタム次世代シーケンシングオリゴ | 見積依頼 |
| KiCqStart™プライマー | SYBR® Green I RT-qPCRによる遺伝子発現の定量化のためのプレデザインプライマーペア | 注文 |
| KiCqStart™プライマー遺伝子アレイ(日本国内取扱いなし) | 一般的な遺伝子ファミリーから成る遺伝子群で構成されるプレデザインプライマーペア | 注文 |
| KiCqStart™プローブアッセイ | RT-qPCRによる遺伝子発現の定量化のためのプレデザインプローブアッセイ | 注文 |
| 両末端標識プローブ・qPCRプローブ | qPCRの最も一般的な加水分解プローブ | 注文 |
| モレキュラービーコン | 高感度で配列特異的に作用するヘアピン型のハイブリダイゼーションプローブ | 注文 |
| LightCycler®プローブ(日本国内取扱いなし) | Roche™ LightCycler用のプレデザインデュアルハイブリダイゼーションプローブ | 注文 |
| Scorpions®プローブ | 高感度、配列特異的、デュアルラベル蛍光プローブ/プライマーハイブリッド | 注文 |
標準的なカスタム/プレデザインDNAオリゴ・qPCRプローブの仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| スケール | 0.025、0.05、0.2、1.0、10、15μmol |
| 精製 | 脱塩、カートリッジ、HPLC、PAGE |
| 鎖長 | 10~120塩基長、180塩基長までの長鎖オリゴ合成 |
| リン酸結合の種類 | リン酸ジエステル/ホスホロチオエート |
| 一般的修飾 | アミン、チオール、リン酸化、PEGスペーサー、2’-OMe-RNA、ビオチンなど |
| 蛍光色素 | 6-FAM™、TAMRA™、JOE™、TxRd(Sulforhodamine 101-X)、WellRED(D2, D3 & D4)、HEX™、TET™、シアニン色素 |
| 非蛍光色素 | BHQ1™、BHQ2™、Dabcyl |
| 品質管理 | 各オリゴを、質量分析、UV分光法によるOD測定により検証 |
| 添付文書 | 収量、Tm (溶融温度)、MW、µg/ODなどの分析証明書 |
| 納品形態 | 乾燥品または溶液品(濃度調整) |
| パッケージ | 2 mL~50 mLチューブ、マイクロタイタープレート |
ハイスループット(HTP)アプリケーション用のプレート入りオリゴ
お客様がどのようなオリゴを必要とするかにかかわらず、私たちはお客様のアプリケーション、自動化、およびLIMSシステムに最適なフォーマットを提供できます。オリゴエキスパートがお客様のシステムにふさわしいプレートを推奨できます。
私たちは、厳しい条件でオリゴヌクレオチド濃度を標準化する液体処理システムを専門に取り扱っています。自動化の設備を整えているため、お客様の仕様に応じた複雑な製品も迅速にお届けいたします。 すべてのプレートとシールの組み合わせについて出荷バリデーション試験を行っています。
iScale Oligos™ DNA
iScale Oligos™は、mgおよびg単位のカスタムDNAオリゴを必要とするin vivo、ハイスループット、および診断薬原料などに最適です。最新鋭のラボで製造されるDNAオリゴ製品は、頑強な品質管理システム(QMS)と完全な分析により保証された高い純度と精度を有します。
カスタム次世代シーケンシングオリゴ(NGSO)
大きなシーケンシングプラットフォームには、カスタムユニバーサル配列およびインデックスアダプター配列が必要です。私たちのカスタム次世代シーケンシングオリゴ(NGSO)は、適切な純度と低いコンタミネーションを確保する厳格な条件下で製造されるため、研究、商業用、分子診断のニーズに対応できます。
プレデザインプライマー・qPCRプローブ
KiCqStart™プライマー、遺伝子アレイ、およびプローブアッセイ
私たちは、遺伝子発現分析用の一連のプレデザインプライマーおよびプローブアッセイを取り揃えています。KiCqStart™プライマーは、2ステップおよび1ステップRT-qPCR用のプレデザインされたSYBR® Green Iプライマーです。それらは、MIQEに準拠するように、高度なバイオインフォマティクスツールを用いて開発され、オフターゲット増幅を防ぐためにin silicoで検証されています。さまざまな動物種と遺伝子ファミリーのカスタムPCRプライマー、プライマー対、およびアッセイを取り揃えており、オンラインで簡単に検索して注文できます。
リアルタイムqPCRプローブ
お客様のRT-qPCRニーズにお応えして、大容量プローブ製品セレクションをご用意しています。プローブ製品には、両末端標識プローブ、モレキュラービーコン、LightCycler®プローブ、Scorpions®プローブ、およびLOCKED NUCLEIC ACIDS™(LNA®)含有プローブなどがあります。プローブは、実験を簡素化する納品形態でお届けします。
リアルタイムPCRアッセイのデザイン
OligoArchitect™プライマー・プローブデザインサービス
お客様のプライマーとプローブのデザインに役立つOligoArchitect™サービスを提供します。OligoArchitect™には、無料のオンラインデザインツールと他にはない相談サービスが含まれています。
カスタムオリゴ・qPCR プローブオンラインツールをご覧ください。
関連資料
- Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
- Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools
Learn more about the tools we offer for oligo and qpcr probe design, including OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions and OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Custom Oligo Blanket Purchase Orders(日本未対応)
We are pleased to offer a tracking system for your custom oligo Blanket Purchase Orders.Our tracking system provides easy management of expenditures against your Blanket Purchase Order (P.O.).Simply register your Blanket P.O. to take advantage of the FREE tracking.
- RapidRED™ Payment Program
The payment program enables you to minimize paperwork and streamline your online ordering process with only one purchase transaction for setting up and depositing funds into your payment account.