カスタム/プレデザインsiRNA・RNAオリゴ
遺伝子発現の抑制は、機能ゲノミクスにおいて重要な方策です。バイオインフォマティクスのソフトウェア、最適化したsiRNA試薬、プロトコルによって、今では、RNAi実験を迅速かつ簡便に実施することができます。そのため、RNA干渉(RNAi)は研究や創薬には有用な技術になっています。
私たちは、世界中のライフサイエンスコミュニティにおけるカスタム/プレデザインRNA、siRNA、esiRNA、miRNAおよびトランスフェクション試薬のリーディングサプライヤーです。
私たちは、最先端の技術の使用、他社に負けない価格、および全世界の事業への持続的な投資に加えて、次のようなことも提供します。
- この分野の豊富な科学的専門知識と 35 年間の経験-どんなに複雑であっても、私たちはお客様の仕様に合わせます
- 傑出した顧客サービスと技術サポート-お客様にハイレベルのサービスとサポートを提供します
- 製品パフォーマンスを保証する品質に対する責任 -最先端の分析機器とバイオインフォマティクスに関する深い理解に基づく品質管理システムにより、製品のパフォーマンスが保証されています。
| 製品 | 製品内容 | |
|---|---|---|
| MISSION™ siRNA(プレデザインsiRNA) | ヒト、マウス、ラットに対して複数のsiRNAデザインを提供。多くの標的遺伝子に対するバリデーション済みsiRNA (>75% mRNA ノックダウン)で、トランスフェクションの最適化やポジティブコントロールに適している | 注文 |
| Validated MISSION™ siRNA(バリデーション済みプレデザインsiRNA) | 多くの一般的な標的遺伝子に対するバリデーション済みsiRNA (>75% mRNAノックダウン)で、トランスフェクションの最適化やポジティブコントロールに適している | 注文 |
| MISSION® ポジティブコントロール siRNA | トランスフェクションを最適化するためにポジティブコントロールとして用いられるバリデーション済みのsiRNA | 注文 |
| カスタムsiRNA(チューブ) | ご希望のシーケンスに合わせて、幅広い修飾、精製、収量を選択可能 | 注文 |
| カスタムsiRNA(プレート) | 96ウェルプレートで提供 | 注文 |
| Fast siRNA Duplex | 50 µM (2 OD)または100 µM(5 OD)溶液 – 欧米では11 AM CSTまでご注文ください(日本国内取扱いなし) | 注文 |
| iScaleオリゴ - siRNA | バリデーションや非臨床試験などのin vivoアプリケーションに適したミリグラムからグラム単位のsiRNA | 見積依頼 |
| miRNA | ご希望のシーケンスに合わせて、幅広い修飾、精製、収量を選択可能 | 注文 |
| RNAオリゴ | RNA塩基、DNA/RNA混合塩基またはRNA/OMe塩基を含む一本鎖オリゴ | 注文 |
| カスタム/プレデザインesiRNA | 同一のmRNA配列をターゲティングするsiRNAの不均一なプールにより、オフターゲットの影響の低い、高い特異性と効果的な遺伝子ノックダウンが可能 | 注文 |
| SIC001 | Universal Negative Control #1 | 注文 |
| SIC002 | Universal Negative Control #2 | 注文 |
| SIC003 | 蛍光標識Universal Negative Control #1 w/Cyanine 3 | 注文 |
| SIC004 | 蛍光標識Universal Negative Control #2 w/Cyanine 3 | 注文 |
| SIC005 | 蛍光標識Universal Negative Control #1 w/Cyanine 5 | 注文 |
| SIC006 | 蛍光標識Universal Negative Control #2 w/Cyanine 5 | 注文 |
| SIC007 | 蛍光標識Universal Negative Control #1 w/6-FAM | 注文 |
| SIC008 | 蛍光標識Universal Negative Control #2 w/6-FAM | 注文 |
| S1452 | siRNA トランスフェクション試薬 | 注文 |
関連資料
- Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools
Learn more about the tools we offer for oligo and qpcr probe design, including OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions and OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Custom Oligo Blanket Purchase Orders(日本未対応)
We are pleased to offer a tracking system for your custom oligo Blanket Purchase Orders.Our tracking system provides easy management of expenditures against your Blanket Purchase Order (P.O.).Simply register your Blanket P.O. to take advantage of the FREE tracking.
- RapidRED™ Payment Program
The payment program enables you to minimize paperwork and streamline your online ordering process with only one purchase transaction for setting up and depositing funds into your payment account.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
カスタム/プレデザインRNAオリゴおよびsiRNA Duplexes
MISSION™プレデザインsiRNA
MISSION™プレデザインsiRNA(低分子干渉RNA)は、高効率かつ保証された遺伝子サイレンシング製品です。特定の標的遺伝子に対するプレデザインsiRNAをオンラインで簡単に注文できるようにしています。遺伝子名、記号、RefSeq、または遺伝子ID番号により、ご希望の遺伝子を検索し、その遺伝子に対するsiRNA配列をご確認ください。ヒト、マウス、およびラットに対するプレデザインsiRNAを提供できます。
カスタムsiRNA Duplex
遺伝子サイレンシングアプリケーションでは、高品質のカスタムsiRNA duplexが使用されています。siRNAは、お客様の仕様に合わせて化学的に修飾し、出荷前に質量分析法により分析することができます。カスタムsiRNA duplexは、チューブまたはプレートの形態で提供できます。
Fast siRNA(日本国内未対応)
カスタムsiRNAの合成と出荷をお急ぎの場合、Fast siRNAセレクションを選択してください(特定地域で提供可)。
iScale siRNA
実験のスケールアップを検討しており、ミリグラム~グラム単位のカスタム siRNA duplex が必要な場合には、iScale のオンラインオーダーフォームをご使用ください。
MISSION™ esiRNA
MISSION™ esiRNAによってタンパク質をコードする遺伝子およびlncRNA(長鎖ノンコーディングRNA)の翻訳後サイレンシングを行うことができます。
一本鎖RNA(ssRNA)オリゴ
さまざまなアプリケーションに適した標準的な一本鎖RNAオリゴを取り揃えています。カスタムRNAオリゴは、お客様の特別なニーズに合わせて、幅広い修飾、精製、収量が選択可能です。
siRNAのポジティブおよびネガティブコントロール
- MISSION™ポジティブコントロールsiRNAは、あらゆるsiRNAサイレンシング実験に理想的な製品です。ポジティブコントロールは検証済みのsiRNAで、高レベル(>70%)のノックダウンを達成できることがわかっています。
- MISSION™ siRNA Universalネガティブコントロールは、siRNAトランスフェクションで使用されており、ヒト、マウス、ラット細胞によるin vitro試験で使用されています。
- MISSION™ siRNA蛍光標識UniversalネガティブコントロールはCyanine 3およびCyanine 5のいずれかを選択できます。これらの製品は、トランスフェクション効率を評価するために使用されています。
- MISSION™ siRNA蛍光Universaネガティブコントロール#1, 6-FAMを使用すれば、蛍光顕微鏡によってお客様の細胞中のsiRNAを簡単に視覚化できます。
- MISSION™ siRNAトランスフェクション試薬は、siRNAトランスフェクション用であり、真核生物の遺伝子発現の一過性ノックダウンについて90%以上のサイレンシング効率を達成します。