pH調整とバッファー
バッファーおよびpH調整剤は、低分子製剤において、また高分子製剤の培地調製から最終充填・仕上げまでのバイオプロセスの全段階において、pHを制御する上で重要な役割を果たします。
メルクは、医薬品製造のさまざまな段階に対応するよう設計したバッファーおよびpH調整剤の広範なポートフォリオを提供しています。メルクの幅広いソリューションはさまざまなニーズに対応しており、ISO 9001:2015準拠の品質管理システム下で製造され、品質プログラムを強化した初期段階の用途向けのEmprove® Evolveの原材料や、IPEC PQG GMPガイドライン準拠製造のハイリスク用途を含む製剤に適したEmprove® EssentialおよびEmprove® Expertの製品を提供しています。すべての製品が、お客様の特別な要件を満たすために適切な管理下で製造され、広範な規制当局関連のサポートにも支えられています。
主な利点
- 製品の高い一貫性:メルクの包括的なグローバル品質管理システムによって、再現性のある加工処理を実現できる高純度原料を生産するように設計されており、頑健な工程管理が保証されます。
- 包括的なバッファーの提供:製薬業界向けの最も幅広いバッファーポートフォリオは、初期の上流工程からハイリスク用途まで対応し、お客様のニーズに適合するように、さまざまな品質レベルのグローバル製造ネットワークを備えています。
- リスク緩和:Emprove® Program は、今日の規制基準を超える包括的な文書化、工程管理およびサプライチェーンの透明性を提供し、規制上の課題を克服してリスクを管理し、製造工程を改善するのに役立ちます。
- プロセス効率:
- 粉末混合、品質サポート、専用試験プロトコル、またはダイレクトディスペンスや DRYPOUR™ などの特殊包装オプションといった、標準的ソリューションからオーダーメイドソリューションまで、お客様のパートナーとして、どのようなご要望にもお応えします。
- ケーキング挙動を低減した顆粒状原料および袋入りの適正サイズ秤量製品のポートフォリオは、プロセス効率を高め、作業員の安全をサポートし、さらに製造工程をスピードアップするために特別に開発されました。
製品
関連資料
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is a core operation of all biologics production processes. Buffers are used throughout processing from media preparation to final filtration, and although reliable buffer preparation is critical, the operation is often considered low added value.
- Article: Reproducibility with Biological Buffers
Biological buffers are organic substances that maintain a constant pH over a given range by neutralizing the effects of hydrogen ions.
- Brochure: Your Partner for Liquid Dose Applications
We offer an extensive portfolio of raw materials for liquid dosage forms, manufactured in compliance with the IPEC-PQG GMP Guideline, to support your pharmaceutical development, scale-up, and production needs. Backed by expert regulatory knowledge and the Emprove® Program, our high-quality excipients aim to simplify material qualification, accelerate processes, and reduce the total cost of ownership for your final product.
- Tool: Pharmaceutical Application Guide
A search tool to help you overcome your process challenges.
- Product Guide: Raw Materials for Biopharmaceutical Manufacturing
The development of pharma and biopharma products requires materials as well as the expertise on how to use them. The SAFC portfolio of ready-to-use and customized material solutions were developed to meet the specific needs of pharma and biopharma production and backed by deep regulatory expertise.
- Buffer Reference Center
These tables will help you navigate the preparation of many common buffer solutions by pH and pKa. Choose a buffer with an effective pH range for your specific assay.
このウェビナーでは、培地の酸・塩基平衡の制御、および pH 制御不良、直感に反する結果、誤った推論につながる可能性のあるバッファーの組み合わせについて取り上げます。
pH値を変えるpH調整剤
「水素の電位」(pH)は対数目盛りで示され、水溶液の酸性または塩基性を定義します。pH調整剤は、低分子および高分子の製造におけるpHの制御と最適化に使用されます。クエン酸、塩酸、酢酸、水酸化ナトリウムなど、一般的に使用されるpH調整剤を提供しています。
pH値を安定させるバッファー成分
バッファーは、酸や塩基の添加によるpH変化を一定の範囲に抑えて、プロセス全体を通して必要なpH条件を維持するために使用されます。リン酸バッファー、酢酸バッファー、クエン酸バッファー、炭酸バッファー、TRIS、HEPES、MES、BIS-TRIS、イミダゾールバッファーなど、一般的に使用されるバッファーのほか、カスタマイズされたバッファーも取り扱っています。安定剤、酸化防止剤、塩類などのバッファー添加剤も、製品の安定性を維持するために必要です。
バイオプロセスにおけるpH調整剤とバッファーの役割
バッファーとpH調整剤は、上流工程、下流工程、最終製剤を含むバイオプロセスのあらゆる段階において、タンパク質やその他の高分子の安定性と機能性を維持し、pHを制御する上で重要な役割を果たします。
上流工程
上流工程では、バッファーがpH環境を一定に保ち、生物学的化合物の生産に最適な生育条件を提供します。
下流工程
下流工程には、製品の精製技術において、塩類、界面活性剤、アミノ酸、洗浄試薬など、他の化合物とともに使用されるさまざまなバッファーやpH調整剤が含まれます。バッファーは、目的の高分子を安定化させながら精製条件を維持するため、下流工程における重要な構成成分です。
製剤
最終製剤においてバッファーはpH条件を維持し、保存中を通して最終製剤の安定性と治療機能を確保する上で重要な役割を果たします。
いずれのプロセスにせよ、バッファーとpH調整剤は、高い純度および溶解性、そして他の化合物との最小限の相互作用について明らかにされる必要があります。このため、メルクのバッファーとpH調整剤は、厳しい規制基準を満たした高品質の原材料となっています。お客様がサポートを必要とされるときはいつでも、メルクの技術専門家がお客様のプロセスおよび製剤開発活動をサポートし、最終製剤の安定性を保証します。