Merck
ホーム製品医薬品・バイオ医薬品製造清澄化・ハーベスト清澄化デプスフィルター&前処理のソリューション
清澄化デプスフィルター&前処理ソリューション
メルクの清澄化デプスフィルターポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーが直面する次のような課題に柔軟性のある解決策を提供します:大規模製造のためのプロセス開発に付随する複数の異なるプロセスストリームからの細胞、細胞デブリとその他の不溶性汚染物質の効率的な除去と不純物クリアランス。Millistak+®、Millistak+® HC Proおよび Clarisolve®  デプスフィルターは Pod 型デバイスとして提供されます。
セクションの概要
製品
1~20/234を表示
表示を変更する
1~20/234を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
Millistak+® HC Proフィルター
Millistak+® HC Proフィルター
MILLISTAK+® HC PRO フィルター
これらの製品は、一次および二次清澄化およびダウンストリーム工程でのポリッシングに適した大容量、合成素材のデプスフィルターです。 また、簡単にセットアップして使用できるように Pod 型で利用できます。
これらのフィルターは、珪藻土(DE)やセルロース(CE)ベースのろ材に比べ、よりクリーンで、ロット間の一貫性が改善されています。
Millistak+®デプスフィルター
Millistak+®デプスフィルター
Millistak+®  デプスフィルター
これらのフィルターは、Pod およびレンズ型のいずれかが選択可能です。 
  • Millistak+® HC  は、荷電したデプスメディアを多層化して粒子捕捉能を強化し、清澄化とポリッシングアプリケーション用としてのろ過容量を大きくしたフィルターです。
  • Millistak+®  CR40 フィルター は、セルロース基質中に活性炭を含み、ポリッシング用途における HCP と不純物のクリアランスを向上させます。
  • Millistak+® DE  は、珪藻土と荷電樹脂バインダーを含む単層構造の清澄化フィルターで、一次または二次清澄化に使用できます。
  • Millistak+® CE  は、セルロースを含む単層清澄化フィルターで、粗い一次清澄化に使用できます。
Clarisolve®デプスフィルターとポリマー
Clarisolve®  デプスフィルターと凝集剤ポリマー
Clarisolve® デプスフィルターは密度が連続的に変化する勾配密度構造を特徴とし、この構造は 細胞培養ハーベストを前処理した後で行う一次清澄化の効率を向上させます。
  • pDADMAC (poly[diallyldimethyl-ammonium chloride])は細胞デブリの凝集に適したカチオン性ポリマーです。
適合性確認、リスクアセスメントおよびプロセス最適化をサポート
メルクでは製品ラインアップをカバーするEmprove® Programでは、適合性確認、リスクアセスメント、プロセス最適化など開発と製造のさまざまな段階をサポートするための、3種類のDossierを提供しています。このDossierは、製品の包括的な検査データ、品質ステートメント、および法規制情報がすぐに使用できるフォーマットで集約されております。
関連製品資料
1 / 3 ページ
関連ウェビナー
Best Practices for Process Development Using Small-scale Millistak+<sup>®</sup> Filters
Best Practices for Process Development Using Small-scale Millistak+® Filters
堅牢でスケーラブルな操作を可能にする2ステップ清澄化プロセスをどのようテンプレート化するか。
Clarification of Mammalian Cell Culture Feed Streams Using a Cationic Flocculant, pDADMAC, and Clarisolve<sup>®</sup>Depth Filters
Clarification of Mammalian Cell Culture Feed Streams Using a Cationic Flocculant, pDADMAC, and Clarisolve®Depth Filters
哺乳類細胞フィード液の一次・二次清澄化を改善するのpDADMACと Clarisolve® の組み合わせについて
Flow-through Chromatography and Adsorptive Depth Filtration for Continuous Bioprocessing Applications
Flow-through Chromatography and Adsorptive Depth Filtration for Continuous Bioprocessing Applications
抗体を含む溶液から宿主細胞タンパク質(HCP)、抗体フラグメント、低分子量物質を効率的に分離する手法についてのケーススタディです。