Merck
清澄化プレフィルター
薬剤/生物薬剤製造で使用される清澄化プレフィルターの例
Clarigard®とPolygard®プレフィルターは、バイオ医薬品製造工程の異なるさまざまなステップで粒状物質を除去します。これらのポリプロピレンフィルターはカプセルとカートリッジの両方の形態で提供され、様々なアプリケーションニーズに対応できるように各種のサイズが用意されています。
  • Clarigard® フィルターは、99.99% の粒子除去率を提供して下流の操作を保護するとともに、 低い溶出物濃度と広範囲の耐薬品性を特徴としています。
  • Polygard®フィルターは、非常に低い差圧により高い保持容量を示すのが特徴です。これらの規定の性能を持つフィルターは、液体およびガス中の粒子除去に多様な用途でご利用いただけます。 
製品
1~20/434を表示
表示を変更する
1~20/434を表示