安定性、性能、およびプロセス効率の向上を実現するバイオ医薬品用賦形剤
バイオ医薬品とは、タンパク質、ペプチド、ウイルス、ウイルスベクター、または核酸を基盤とする治療薬のことです。適切な添加剤の選択は、製造および製剤プロセス全体を通じて、また保管中や使用時においても、安定性と機能性を維持するための鍵となります。
当社のバイオ医薬品用賦形剤は、初期開発段階から商業生産に至るまで、お客様のバイオ医薬品製剤の安定性、安全性、および性能を維持するために開発されています。リスクの高い生体分子製剤に求められる不可欠な機能性と高品質を兼ね備えた当社の賦形剤ポートフォリオには、お客様のバイオ医薬品製剤開発を支援するために必要なあらゆる製品が揃っています。
主なメリットと機能
バイオ医薬品向け
の高品質なポートフォリオ
生体分子製剤に不可欠な機能を備えた、高品質な添加剤の幅広いラインナップ。
バイオバーデンおよびエンドトキシン濃度が
低い
当社の「Emprove® Expert」製品群は、高リスク用途における規制要件を満たすよう設計されており、微生物汚染のリスク低減を支援します。
業界をリードするドキュメント
Emprove®プログラムを利用すれば、技術、規制、供給に関する包括的な情報を、いつでも手軽に確認できます。
バイオ医薬品製剤向け賦形剤ポートフォリオの概要
- 緩衝液システムのpHを最適化する緩衝剤およびpH調整剤
- 浸透圧調整用の無機塩
- 高純度界面活性剤、アミノ酸、糖類を含むタンパク質安定化剤
- 高濃度タンパク質製剤の実現を可能にする粘度低減用賦形剤
- 固着を防止し、取り扱い性とプロセス効率を向上させる顆粒状原料
- ワクチンアジュバント用途向けの非動物由来スクアレン
生体分子製剤向けの当社の主力賦形剤をご覧ください
タンパク質安定化剤と高純度界面活性剤でタンパク質の凝集を防止
当社の高純度糖類、ポリオール、アミノ酸、界面活性剤の製品ラインナップを活用し、バイオ医薬品の安定性を確保してください。これらはすべて、リスクの高い製剤におけるタンパク質凝集の課題を克服できるよう設計されています。
自信を持って高濃度タンパク質製剤を実現
当社の革新的な「粘度低減プラットフォーム」により、タンパク質の安定性を維持しながら効率的に粘度を低減します。独自の添加剤の組み合わせにより、患者様の利便性を向上させ、製造プロセスの経済性を最適化する高濃度タンパク質製剤の製造を支援します。
流動性に優れた顆粒状原料で製造プロセスの効率を向上
取り扱いが容易な当社の粒状材料で、スムーズかつ安全な製造を実現しましょう。固結を最小限に抑え、流動性を向上させ、作業者の安全性を高めるように設計されており、生体分子の処理において生産のスピードアップと一貫した品質の維持に貢献します。
Emprove® Expert ポートフォリオ:高リスク用途の規制要件への対応
医薬品開発の推進に向けた当社の取り組みは、Emprove®プログラムによって支えられています。このプログラムでは、市場投入までのプロセスを迅速化するための包括的な文書を提供しています。非経口投与などの高リスク用途においては、リスク低減の取り組みを支援するため、エンドトキシンおよびバイオバーデンの含有量が規定値以下に抑えられている当社のEmprove® Expert賦形剤ポートフォリオが特に適しています。
よくある質問
バイオ医薬品の製剤開発および製造において、一般的な課題にはどのようなものがありますか?
一般的な課題としては、タンパク質の安定性の維持、凝集の防止、最適なpHおよび浸透圧の確保、注射適性を確保するための粘度の管理、そして製造プロセスのスケールアップに伴う複雑な課題への対応などが挙げられます。これらの課題に対処するためには、製造条件や製剤条件を慎重に検討し、高品質なプロセス用化学薬品や機能性添加剤を使用することが重要です。
バイオ医薬品の添加剤とは何であり、なぜ重要なのでしょうか?
バイオ医薬品の添加剤は、バイオ医薬品の安定性、性能、および製造性を支えるために使用されます。これらは、製造工程、保管、投与の全過程を通じて、モノクローナル抗体やその他のタンパク質、ペプチド、核酸などの生体分子の安定性と機能性を維持する上で、極めて重要な役割を果たしています。
生体分子製剤には、一般的にどのような種類の添加剤が使用されていますか?
生体分子製剤によく用いられる賦形剤には、以下のものがある。プロセスおよび製剤条件を最適化するための緩衝液やpH調整剤、浸透圧を調整するための無機塩、 バイオ分子を酸化分解から保護するための抗酸化剤;機械的および熱的ストレスからバイオ分子を安定化させるためのタンパク質安定化剤(糖類、ポリオール、界面活性剤など);加工や投与に必要な粘度を調整する粘度調整剤;および免疫応答を高めるためにワクチン製剤に使用されるアジュバントなどがある。
関連記事
- This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
- This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
関連文書
- パンフレット:生体分子向けの高品質スタビライザー
当社のスタビライザー製品群の主な特長を紹介したPDFのチラシをご覧ください
- パンフレット:粒状材料
当社の流動性に優れた粒状化学薬品が、取り扱いを簡素化し、固結を抑制し、プロセス効率を向上させる仕組みをご覧ください。
- アプリケーションノート:高リスク用途向けの非動物由来スクアレン
NAOスクアレンが、ワクチンにおいてサメ由来のスクアレンに代わる効果的な代替品となり、免疫応答を高めつつ、環境問題への配慮も実現する仕組みをご覧ください。
- ホワイトペーパー:新規グレードのスクロースを用いたタンパク質の安定性確保
ナノ粒子不純物の含有量が少ないショ糖が、製剤中のタンパク質の安定性を高め、保存期間と性能を向上させる仕組みについてご紹介します。
- ホワイトペーパー:液体製剤および細胞培養におけるポロキサマー188の最適化
ポロキサマーの特性がタンパク質の安定化やせん断保護性能にどのような影響を与えるかを解説し、製品選定のための実践的な指針をご紹介します。
- ホワイトペーパー:タンパク質精製効率の向上に向けたダウンストリーム工程における賦形剤の活用
プロテインAクロマトグラフィーやウイルス不活化に関するデータを含め、ダウンストリーム工程における精製性能およびタンパク質の安定性に対する賦形剤の有益な効果について探ります。
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。