Merck
ガス・ベントフィルター
エアフィルターまたはベントフィルター、滅菌ベント用カートリッジおよびカプセルフォーマット
Aervent® ガスおよびベントカートリッジおよびカプセルフィルター
疎水性メンブレンが含まれるガス、ベントまたはエアのフィルターは、処理タンクや密閉システム内の圧力をほぼ常圧に保つためのエアベントとして、バイオ製造の至る所で使用されています。これらのフィルターは、外来性微生物の侵入や製品エアロゾルの環境への放出を防ぎます。  
ガスフィルターの選択は、フィルターの位置、サイズ、滅菌、完全性試験の必要性によります。メルクの滅菌エアフィルターは、カートリッジとシングルユースカプセルの2種類があり、規制要件の準拠に必要な文書でサポートされています。各滅菌グレードフィルターは製造時に完全性試験が実施されています。
お客様のプロセスに適したフィルターの選択については、こちらまでお問い合わせください。
製品
1~20/43を表示
表示を変更する
1~20/43を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/43を表示しました。
ページ 1 3
滅菌ガスまたはベントフィルターのオプション
ガンマ線対応オートクレーブおよび蒸気定置滅菌対応
Millipore Express®SPGフィルター
  • ガンマ線対応滅菌 0.2 µm PES* メンブレンカプセル フィルター
  • シングルユース用途のガスろ過およびベント用
* PES:ポリエーテルスルホン
** PTFE:ポリテトラフルオロエチレン
Aervent® フィルター
  • 滅菌 0.2 µm PTFE** メンブレンカプセルおよびカートリッジ フィルター
  • バリデーション済みの細菌捕捉が必要なガスろ過用
Aerex® フィルター
  • 滅菌 0.2 µm PTFE** メンブレンカートリッジ フィルター
  • 湿ったガス流からの細菌・ウイルス捕捉のための費用効果の高いオプション
  • Millipore Express® SPG (滅菌 Phobic Gamma)カプセルフィルターには、滅菌グレードの疎水性0.2 μmポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが含まれています。これらのガンマ線対応フィルターは、シングルユースのガスろ過およびベント用途に最適です。
  • Aervent®カプセルフィルターおよびカートリッジフィルターには、滅菌グレードの0.2 µm疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)メンブレンが使用され、細菌およびウイルスの捕捉能を確認する必要がある重要な換気ステップに推奨されます。より小型のAervent®-50カプセルは、0.2 µmを超える粒子や微生物を除去できるフィルターを必要とする小規模ガスラインやエアベント用途向けに設計されています。これらのフィルターはオートクレーブ処理で滅菌できます。
  • Aerex®カートリッジフィルターには、滅菌グレードの0.2μmポリテトラフルオロエチレン(PTFE)メンブレンが含まれ、湿ったガス流から細菌およびウイルスを除去するための費用効果の高いオプションです。これらのフィルターはオートクレーブ処理で滅菌できます。
法令遵守
Millipore Express®、Aervent®およびAerex®  フィルターは、すべて ISO 9001 品質システム規格の認定登録機関によって承認された品質管理システムに従って、設計、開発および製造され、品質証明書によってサポートされています。