ウイルスフィルターのホルダーおよびシステム
豊富な実績を持つViresolve®Pro Solutionは、生物製剤製造におけるウイルスフィルトレーションに対応する包括的テンプレートを提供します。これを利用することにより、幅広いフィードストリームを対象として最高レベルのウイルス捕獲と処理効率を実現することができます。簡単に使えるフレキシブルなフィルターホルダーは、Viresolve®Proソリューションを集約する重要な要素です。これにより、お客様の製造ニーズに合わせてウイルスろ過のスケールを変更できます。
内容は以下のとおりです。
製品
関連性で並べ替え
1~5/5を表示
表示を変更する
1~5/5を表示
1~5/5を表示しました。
ページ 1 1
Viresolve®Proソリューション用のViresolve®Pro/Pro+ Magnusホルダー
Viresolve®Magnusホルダーは大容量処理用に設計されています。Viresolve®Pro MagnusホルダーはViresolve®Proデバイスの単独稼働用に設計されています。一方Viresolve®Pro+ Magnusホルダーは、Viresolve®Pro MagnusデバイスをViresolve®Pro MagnusシールドデバイスまたはシールドHデバイスのいずれかと組み合わせて稼働するために設計されています。
- 迅速で簡単な取り付けおよび取り外し
- 製品接触なし
- 垂直方向のホルダーでフットプリントを最小化
- さまざまな大きさに設置できる複数の長さのロッド
- 簡単なマニュアル油圧固定装置
Viresolve®Pro用Viresolve®Pro Magnusホルダー、Viresolve®プレフィルター用Podフィルターホルダー付き
Viresolve®プレフィルターをViresolve®Pro Magnusホルダーと併用する場合は、Viresolve® Pro Magnusホルダーの前にPodホルダーが必要です。Podフィルターホルダーのモジュール設計によって、パイロットスケールの1枚の少ないフィルター、もしくは製造スケールで装填した30枚ほどの多数のフィルターで稼働できます。これらのオプションにより、プロセス要件のスケールアップまたはスケールダウンに応じたシステムの構築および再構築が簡単になります。
- 迅速で簡単な取り付けおよび取り外し
- 同じフットプリント内で6倍のスケールアップが可能なモジュール形式
- 頑健な構造により使用および設置が簡単
- 製品接触なし
- 簡単なマニュアル油圧固定装置
関連製品資料
- Data Sheet: Viresolve® Pro Solution
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large-scale Virus Filtration
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
- Guidebook: Virus Retention Performance of Viresolve® Pro Devices under a Range of Processing Conditions
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services