ZooMAb®抗体
ZooMAb®リコンビナント抗体は、モノクローナルおよびポリクローナルの特異性と親和性に加え、リコンビナントの柔軟性を兼ね備えており、より幅広いターゲット、フォーマット、動物種に対応します。すべてのZooMAb®抗体は、メルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、正確に分注されているため、安定で高い再現性のロット間一貫性をもたらします。
  • 長期間の安定性が得られるように、凍結乾燥で25 µLになるように分注済みです。
  • 防腐剤および殺生物剤フリー
  • 動物を傷つけるまたは犠牲にすることなく製造
  • 少なくとも3種のアプリケーションで試験および検証済み
  • 抗体保証の対象
研究目的での使用に限定されます。診断の用途では使用できません。
製品仕様に特に記載のない限り、抗体製品はすべて研究用途のみで販売しており、それ以外の目的(商用利用、診断用途、治療用途など、ただしこれらに限定されません)で使用することはできません。私たちの抗体バリデーションプロセスは研究用途にのみ該当し、抗体がここに記載したような未承認の用途に使用可能であることを確認または保証するものではありません。