トランスファーメンブレン・キット
Immobilon® PVDF、ニトロセルローストランスファーメンブレンは、ウェスタンブロッティングなどのブロッティングアプリケーションに高感度・低バックグラウンドをもたらします。特定のアプリケーション、検出化学、ブロッティング手法に合わせた最適な結果、柔軟性や利便性をもたらすため、Immobilon® メンブレンの各種オプションを提供しています。
私たちが提供する4種類のImmobilon® PVDFメンブレンとImmobilon®ニトロセルロースメンブレンは、いずれも特定のタンパク質ブロッティングアプリケーションに合わせて最適化されています。メンブレンのプレカットシートとブロッティングフィルターペーパーを特徴とするブロッティングサンドイッチもご利用いただけます。
- Immobilon® NCメンブレンは、ニトロセルロース製で、非特異的抗体結合が少ないため、バックグラウンドが極めて低く、さまざまなブロッティングアプリケーションでタンパク質と核酸の両方と結合能を示します。
- Immobilon®-Eメンブレン(0.45 µm)は、水性バッファーで湿らせることによりメタノールでのプレウェットステップを省いた、唯一のPVDFメンブレンです。このメンブレンは、ほとんどのウェスタンブロッティングアプリケーションに良好に適合しています。
- Immobilon®-Pメンブレン(0.45 µm)は、ウェスタンブロッティング用に最適化されており、ニトロセルロースよりも取扱いや染色に優れています。Immobilon®-P PVDFメンブレンの孔径は、すべて0.45 µmです。
- Immobilon®-PSQ メンブレン(0.2 µm)は、低分子量タンパク質のタンパク質配列決定、免疫ブロッティングに最適です。0.45 µmメンブレンよりも、タンパク質結合能および保持力が高くなっています。
- Immobilon®-FLメンブレン(0.45 µm)は、蛍光ベースの免疫検出法を目的として開発されました。広範囲な励起、発光波長にわたり、バックグラウンド蛍光が非常に低くなっています。
- Immobilon® NOWロール(8.5cm×10m)は、標準のトランスファーメンブレンロールよりも利便性を改善しています。パッケージのふたに付いた測定用マークを活用すれば、定規を使わずに標準のミニまたはミディブロットのシングルカットが得られます。
製品
Immobilon®トランスファーメンブレンファミリー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メンブレンの名称 | Immobilon® -NC | Immobilon® -E | Immobilon® -P | Immobilon® -FL | Immobilon® -PSQ | |
化学的な特徴 | ニトロセルロースおよびMCE | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | |
孔径 | 0.45 µm | 0.45 µm | 0.45 µm | 0.45 µm | 0.2 µm | |
検出法 | 化学発光法、比色法 | 化学発光法、比色法 | 化学発光法、比色法 | 化学発光法、比色法、蛍光法(近赤外を含む) | 化学発光法、比色法 | |
結合能 | ヤギIgG | 237 µg/cm2 | 225~293 µg/cm2 | 294 µg/cm2 | 300 µg/cm2 | 448 µg/cm2 |
BSA | 該当なし | 該当なし | 215 µg/cm2 | 205 µg/cm2 | 340 µg/cm2 | |
インスリン | 該当なし | 該当なし | 160 µg/cm2 | 155 µg/cm2 | 262 µg/cm2 | |
アプリケーション | ウェスタンブロット、サザンブロット、ノーザンブロット、ドットブロット | ウェスタンブロット | ウェスタンブロット、ドットブロット | ウェスタンブロット、ドットブロット | ウェスタンブロット、ドットブロット | |
Immobilon® PVDFメンブレンの耐久性と高いタンパク質保持能により、抗体ストリッピング/リプロービングによる多数のターゲットの逐次検出に適した選択肢となっている。 | ||||||
選択基準 | ・大量の標的タンパク質 ・分子量の範囲が広い | ・広いダイナミックレンジにわたって標的タンパク質を発現 ・分子量の範囲が広い | ・広いダイナミックレンジにわたって標的タンパク質を発現 ・分子量の範囲が広い | ・広いダイナミックレンジにわたって標的タンパク質を発現 ・分子量の範囲が広い | ・20 kDa未満の標的タンパク質 ・少量の標的タンパク質 ・親和性が低い抗体 | |
ウェスタンブロッティング用 Immobilon® ニトロセルロースメンブレン
ニトロセルロース(NC)メンブレンは、疎水性相互作用によってタンパク質と結合します。 Immobilon® ニトロセルロースメンブレン:
- タンパク質と核 酸 の両方と結合
- ウェスタンブロッティング、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、ドットブロットの各手法に適合
- 非特異的抗体結合が少ないため低バックグラウンド を示す
- 低分子量 タンパク質に対して 優れた 結合能を示す
- 化学発光法・発色法・蛍光法の 検出に最適
関連製品資料
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
分子生物学者がメンブレン(膜)に結合したタンパク質または核酸のサンプルを検出するために使用されるさまざまな方法のプロトコルと背景説明
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
ウェスタンブロッティングプロトコルでは、研究におけるイムノブロッティング手順で極めて重要なゲルからニトロセルロースへのタンパク質転写を詳述します。