Merck
ホーム製品ラボ用超純水・純水製造装置Milli-Q®超純水・純水製造装置用アクセサリー
Milli-Q®超純水・純水製造装置用アクセサリー
スペースの有効活用、安全性および殺菌条件など、お客様の超純水・純水製造に関する問題を解決するために、お客様のラボに固有のニーズや環境に合った一連のアクセサリーを取り揃えています。
貴重な実験スペースを有効活用するための設置用オプションから漏水を監視するセンサー、毎日の作業をこれまでになく便利にする必需品のフットペダルまでご用意しています。以下のリストからお客様の要件に適したアクセサリーをお選びください:  
  • 設置 – ラボのスペースにピッタリ収まります
  • 安全性 – 超純水や純水の供給が途切れないように漏水を検知します
  • 殺菌 – お客様のシステムと水質を守ります
  • 品質 – 水質のモニタリング
  • 利便性 – 毎日の生産性を高めます
UV殺菌:保管された純水の保護
純水の保管では、微生物の増殖が常に懸念されます。タンク用殺菌灯ユニット(ASM)は、殺菌用UVランプをタンクの内壁に常時照射して、微生物の増殖とバイオフィルムの形成を抑制します。毎日わずか10分間のUV照射だけで、定期的な薬品による殺菌が不要になります。
  • 自動的なUV照射で微生物数を減少させます
  • 薬品による殺菌の必要性をなくすか、大幅に必要性を減らす
  • オプションの漏水検知機能で水漏れからラボを守ります
集中型純水システムでは、装置と機器への供給あるいはタンクに戻ってくる前に、循環している純水にUVを照射するために、UVランプを採水ループ内に設置することもできます。
製品
brackets (14)
tanks (13)
kits (12)
sensors (12)
connectors (9)
water storage and distribution systems (9)
Milli-Q<SUP>&#174;</SUP> HX (26)
Milli-Q<SUP>&#174;</SUP> IX 7005 (25)
Milli-Q<SUP>&#174;</SUP> IX 7010 (25)
Milli-Q<SUP>&#174;</SUP> IX 7015 (25)
Milli-Q<SUP>&#174;</SUP> IX 7003 (24)
AFS<SUP>&#174;</SUP> (20)
Milli-Q (122)
関連性で並べ替え
1~20/122を表示
表示を変更する
1~20/122を表示
給水圧調整器
ZFMQ000PR
給水圧調整器
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
E-POD<SUP>®</SUP>純水リモートディスペンサー
ZIQEP0D00
E-POD®純水リモートディスペンサー
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
貯水タンク
TANKPE060
貯水タンク
60 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
貯水タンク
TANKPE030
貯水タンク
30 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
ウォーターセンサー
ZWATSENA1
ウォーターセンサー
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
A10<SUP>®</SUP> TOC Monitor
ZFA100001
A10® TOC Monitor
suitable for water monitoring
Milli-Q<SUP>®</SUP> IQ/IX/EQ貯蔵タンク上部アセンブリ
TANKT0PA1
Milli-Q® IQ/IX/EQ貯蔵タンク上部アセンブリ
Limits bacterial growth in the reservoir and protects stored pure water from airborne contaminants.
貯水タンク
TANKA025
貯水タンク
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
貯水タンク
TANKPE100
貯水タンク
100 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
貯水タンク
TANKA050
貯水タンク
50 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 and Type 3) water quality
サニタイゼーションキット
SANIKIT01
サニタイゼーションキット
For Direct-Q® 3 / RiOs 3 / RiOs-DI® 3 Integrated Tanks
ウォーターセンサー
ZFWATDET2
ウォーターセンサー
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 230 V, 50–60 Hz
貯水タンク
TANKA100
貯水タンク
100 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
壁固定用ブラケット
SYSTFIXA1
壁固定用ブラケット
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX and Milli-Q® EQ water purification systems
ウォーターセンサー拡張
TANKLK002
ウォーターセンサー拡張
Water Sensor with Cable for high-flow water purification systems, To be connected in series to a primary water sensor (ZFWATDET4).
洗浄機用送水キット
ZWDK5R100
洗浄機用送水キット
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, right, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
自動殺菌モジュール(ASM)
TANKASMES
自動殺菌モジュール(ASM)
For use with RiOs/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
洗浄機用送水キット
ZWDK6R100
洗浄機用送水キット
AC/DC input 115 V, right, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
コネクター(2 m)
ZFC0NN2SQ
コネクター(2 m)
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
貯水および配水システム
TANK6DP500
貯水および配水システム
duplex pump (100 V/120 V), Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
1~20/122を表示しました。
漏水検知器:漏水を検知して、損傷を防ぐ
漏水検知器により、水漏れリスクおよびラボやその他装置への損害リスクを大幅に低減できます。これらのセンサーは、床や実験台の上など、ラボ内の最も便利なところに配置できます。もし漏水が発生した場合は、漏水センサーが漏水を検出して、給水を自動的に停止します。
フットペダル:ハンズフリー採水の利便性
お客様の超純水・純水製造装置のフットペダルで、より生産性の高い1日を。フットペダルをQ-POD®超純水ディスペンサーまたはE-POD®純水ディスペンサーに接続すると、フットペダルを踏むだけで、採水をリモートでコントロールできます。
  • 同じ容量を繰り返し採水する場合、時間の節約になります。
  • 水にアクセスする際にシステムに触れる必要をなくして、ラボを衛生的に保ちます。
  • 3 mのケーブルを使うと、ラボのデザインによる制約があっても、ペダル配置を柔軟に設計することが可能です。