Milli-Q®ラボ用高流量超純水・純水製造装置
継続した生産性のために、ラボのループセントラル純水供給システムはとても重要です。Milli-Q® 高流量純水製造装置は、一部屋のラボからフロア全体まで、あらゆる純水の需要を満たし、ネットワーク経由で装置管理ができる高性能な純水製造装置です。
製品
ネットワーク接続型 Milli-Q® ラボ用高流量超純水・純水製造装置-継続的な生産性をサポート
- 確実に能力を発揮。 製薬研究、産業、病院、診断検査ラボなど、どのような環境でも、流し台、各種装置、アプリケーションのすべての使用点に安定して高品質の純水を一日数千リットル供給します。
- 高度かつ効率的な純水製造技術。安定した流量と水質を維持し、水の消費量を最大50%削減します。
- MyMilli-Q™ Remote Care。このオンラインによる監視/制御/サービス機能は稼働率を最大限に維持し、装置管理を簡素化し、高度なデータトレーサビリティを実現します。
- 使い方は簡単。大型のタッチスクリーンの搭載により直感的な操作を実現し、データへ素早くアクセスできます。
構想から設計、据付、エンジニアリングと技術サポートまで、どのようなプロジェクトでもお客様と連携して安心をお届けします。ネットワーク接続型高流量純水製造装置の詳細についてはお問い合わせください。
4種類の水質基準をすべて満たす、Milli-Q®ラボ用高流量純水製造装置
私たちの高流量純水製造装置のポートフォリオは、小規模なモジュール式設備に組み合わせることができ、次のいずれかが必要な場合でも、日々の純水需要を確実に満たすことができます。
- 機器や装置(洗浄機、環境試験機、臨床検査機器など)に直接給水するタンク一体型純水製造装置
- 純水ループを経て、流し台、超純水製造装置、タンクへ供給
機種 | 水質グレード | 1日の最大供給量 |
|---|---|---|
Milli-Q® HR 7000 | タイプ 3/ RO | 7,500 L |
Milli-Q® HX 7000 | タイプ 2/DI /純水 | 5,000 L |
Milli-Q® HX 7000 SD | タイプ 2/DI /純水 | 1,800 L |
Milli-Q® CLX 7000 | CLRW | 1,800 L |
*Super-Q™ | タイプ1/超純水 | 最大10~12 L/分 |
これまでにない効率的なラボ用純水製造技術
最新鋭のラボ用純水精製技術により、高品質の純水を予測可能なランニングコストで製造できます。これらの画期的で効率的な技術には以下が含まれています。
排水量最適化システムE.R.A.™とElix®の純水技術については、このページの下部にある動画をご覧ください。
さらに、カスタマイズ可能なオプションやアクセサリー も用意しており、用途や法令に合わせて選択できます。純水製造プロセスのすべての段階において、状況や水質をオンラインで監視/制御できます。
Milli-Q® HX 7000 SDのタッチスクリーン
MyMilli-Q™ Remote Care が加わった Milli-Q® Service
プロジェクトの構想から日常的な使用までの各段階で、ご要望に合わせた高品質の包括的なサポートサービスを提供します。ISO 認証を取得した Milli-Q® Service がお手伝いできるものには、以下のようなものがあります:
- ループデザイン
- 設置
- 認証
- 保守の計画
- サポート技術資料
- MyMilli-Q™デジタルサービス
MyMilli-Q™ Remote Careがラボの生産性向上を支援
不在時でも純水の供給停止がないように、純水製造装置はすべてMyMilli-Q™ Remote Careサービスの設定が可能です。この遠隔監視/制御機能により、認証されたユーザーは、オンラインで装置のデータに安全にアクセスできます。
- 純水製造装置の遠隔監視と制御
- 警報やメンテナンスが発生した場合のメールやSMSによる通知
- リモート診断によるサービスの効率化
- シンプルなデータ管理と高度なデータトレーサビリティによる、認定プロセスの簡素化をサポート
関連資料
- Milli-Q® HX 7000 SD Connected, All-in-One Water Purification Systems
Purify, store, distribute, monitor and control your type 2 pure water entirely from the new Milli-Q® HX 7000 SD series of systems. Milli-Q® HX 7000 SD all-in-one purification systems are designed to deliver the highest quality pure water in a complete, compact and fully customizable format.
- Brochure: Milli-Q® HX 7000 Systems
As part of this process, your responsibilities may involve renovating or expanding existing labs — or planning, designing, and engineering entirely new facilities.
- 高流量RO水製造装置Milli-Q® HR 7000シリーズ
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!
- Brochure: Milli-Q® CLX 7000 Series
The water purification solution must reliably provide your clinical analyzer(s) with consistent water quality that meets CLRW standards of the CLSI®.
- サステナビリティに優れたMilli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置
ラボの水、エネルギー、プラスチックおよび化学薬品の消費量を削減します。環境に配慮したMilli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置とデジタルサービスにより、ラボのサステナビリティの目標達成をサポートします。
- Brochure: SDS 500 Storage, Protection & Distribution System
Integrated, all-in-one solution including a range of main water distribution loop options, consumables, and sanitary sampling valves located anywhere in the loop.
- Flyer: High-flow Milli-Q® Water Systems for Industry
Many industrial applications require a constant and reliable supply of Type 2 pure water. Depending on the industry and the purpose, this can mean from a few hundred to tens of thousands of liters per day.