製品名
Monoclonal Anti-TLE3 antibody produced in mouse Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3573, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
製品番号
AMAB91188
製品ブランド
SIGMA
CAS番号
分子量
試験
仕様
ConcentrationReport Result
Western Blot Dilution1:500 - 1:1000
Immunohistochemistry Dilution1:10000 - 1:20000
Immunohistochemistry Antibody Retrieval MethodHIER pH6